549657
酸化スズ(IV)
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
別名:
酸化スズ, 酸化第二スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnO2
CAS Number:
分子量:
150.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
平均部品サイズ
≤100 nm
密度
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI Key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
酸化スズ(IV)ナノパウダーは、リチウムイオン電池の製作に使用できる電極材料の1クラスです。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のよりグリーンで持続可能な電池の生成が可能になります。
酸化スズは、禁制帯幅の広いn型半導体です。酸化スズの熱安定性が研究されました。低コスト、高ガス検知能力、低応答時間、高速回復などのユニークな特性により、ガスセンサーの有望な材料となっています。さらに、汚染ガスまたは有毒ガスおよびその他の種の検出に適用できる可能性があり、光電子デバイスにも有効に使用できる可能性があります。メソポーラス酸化スズペーストベースの太陽電池用の光アノード。このプロセスでは、高粘度の印刷可能なペーストが、スクリーン印刷を使用して半加工シリカウェーハに印刷されます。このプロセスにより、優れた製造歩留まりで統合マイクロアレイが実現しました。酸化スズナノ粒子は、沈殿、水熱、ゾルゲル、加水分解、高分子前駆体法、および炭素熱還元により合成できます。
アプリケーション
熱触媒および半導体ガスセンサーアプリケーション用のナノ結晶SnO2材料の比較研究。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
549657-25G:4548173944111
549657-VAR:
549657-BULK:
549657-5G:4548173944128