544892
酸化イットリウム(III)
nanopowder, <50 nm particle size
別名:
イットリア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y2O3
CAS Number:
分子量:
225.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
30-50 m2/g
粒径
<50 nm
mp
2410 °C (lit.)
密度
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
InChI Key
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。本製品はエネルギー効率を高めるよう改良されており、分子太陽熱エネルギー貯蔵システム(MOST)向けです。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
- さまざまな焼成温度における酸化イットリウムナノ粒子の作成と特性評価:この研究では、酸化イットリウムナノ粒子の作成方法とその特性を検討し、その熱的安定性およびさまざま分野における用途の可能性を示しています(AJ Abdulghani, WM Al-Ogedy, 2015)。
- 酸化イットリウムの水支援原子層蒸着:電子および光学デバイスの性能向上に不可欠な酸化イットリウム薄膜の開発と分析について説明しています(L Mai, N Boysen, E Subaşı, T de Los Arcos, D Rogalla, 2018)。
- 酸化イットリウム(III)粒子の安定性の改良:環境および技術的用途における性能向上のための酸化イットリウム粒子の安定化に焦点を当てています(M Wiśniewska, K Herda, T Urban, P Nowicki, 2024)。
- 酸化イットリウム(III)ナノ粉末のガンマ線誘起熱ルミネセンス研究:放射線検出および線量測定に関連する、ガドリニウムをドープした酸化イットリウムの熱ルミネッセンス特性を検討しています(RK Tamrakar, K Upadhyay, DP Bisen, 2014)。
- 酸化イットリウムナノ粒子合成:酸化イットリウムナノ粒子の合成方法とその生物医学的用途ついて概説し、本材料の汎用性と将来のイノベーションの可能性を示しています(G Rajakumar, L Mao, T Bao, W Wen, S Wang, 2021)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544892-25G:4548173944005
544892-VAR:
544892-BULK:
544892-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)