Merck
431559
Sigma-Aldrich
炭酸リチウム
greener alternative
99.99% trace metals basis
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS Number:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: lithium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
mp
618 °C (lit.)
密度
2.11 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002%
アプリケーション
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
詳細
炭酸 リチウムは、 化学式 Li2CO3 の無機化合物で、微量金属をベースとした 99.99 % の純度を持つ白色粉末です。’セラミックや製薬、 冶金などの産業で広く使用されています。また、アルカリ蓄電池、 NMC111、NMC442、NMC532、NMC622、LFP リチウムイオン電池の主要成分 でもあります。
アプリケーション
炭酸リチウムは、高エネルギーリチウムイオン電池(自動車、エネルギー貯蔵)の製造分野で使用され、LCO(コバルト酸リチウム)、LMO(マンガン酸リチウム)、LTO(チタン酸リチウム)、LFP(リン酸鉄リチウム)、NMC111、NMC442、NMC532、NMC622 などのリチウムイオン電池用材料や、その他のアルカリ電池用材料の製造に使用されています。 また、コバルト酸リチウム(LiCoO₂)やリン酸鉄リチウム(LiFePO)などの正極材料の製造にも使用されています。結晶構造が安定しているため、Li2CO3 は医薬品、光学ガラス、セラミック、合金、リチウムイオン電池など、さまざまな産業分野で広く使用されています。炭酸リチウムは、気分安定薬として双極性障害やその他のメンタルヘルス領域の研究に使用されています。 炭酸リチウムは、気分安定薬として双極性障害やその他のメンタルヘルス領域の治療に使用されています。
特徴および利点
(1)卓越した純度:純度 99.99 %(<100 ppm)により、微量金属による汚染を最小限に抑え、ごく微量の不純物でも影響を受けやすい用途にも適しています。
(2)一貫した性能:超高純度であるため、さまざまな用途で一貫した性能を発揮し、ばらつきを抑え、信頼性を高めます。
(3)高純度の標準物質:微量金属の標準試料や試薬として理想的であり、高精度の分析技術により、正確で信頼性の高い結果を保証します。
(4)陰イオンの含有量が低い(塩化物や硝酸塩など
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸リチウム
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431559-250G:
431559-VAR:
431559-BULK:
431559-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)