Merck
227951
Sigma-Aldrich
クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー
greener alternative
98%
別名:
1,5-シクロオクタジエンロジウム(I)クロリド ダイマー, [Rh(COD)Cl]2, ジ-μ-クロロビス[(1,2,5,6-η)-1,5-シクロオクタジエン]ジロジウム, ビス(1,5-シクロオクタジエン)ジロジウム(I)ジクロリド, 塩化ロジウム(I)1,5-シクロオクタジエン錯体ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2Rh2
CAS Number:
分子量:
493.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
243 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
1,3-ジエンと活性炭化水素のカップリング反応やキラル錯体の合成に用いる触媒です。
環境により配慮した合成エステル、アミドおよびカルボン酸の末端アルキンに対し酸化的付加を行う際の触媒。
エステル、アミドおよびカルボン酸を合成するために末端アルキンに対して行うロジウム触媒酸素化付加
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227951-5G:4548173932743
227951-50G:
227951-500MG:4548173932736
227951-VAR:
227951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)