Merck
107700
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)ピリジン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
N,N-ジメチルピリジン-4-アミン, DMAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS Number:
分子量:
122.17
Beilstein:
110354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
reagent grade
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
chips
crystalline powder
flakes
濃度
≤100%
pH
(10,23 at -0,1 g/l at 22  °C)
bp
162 °C
mp
108-110 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
官能基
amine
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Dimethylamino)pyridine(DMAP)は、アシル化反応およびエステル化用の幅広い用途の求核触媒です。また、ベイリス-ヒルマン反応、デーキン-ウェスト反応、アミン保護、C-アシル化、シリル化、さらに天然物化学など、多くの用途で各種有機変換に使用されています。
アプリケーション
4-(ジメチルアミノ)ピリジンは、以下で触媒として使用できます。
  • マロノニトリル、アルデヒドおよびβ-ニトロオレフィンの反応による、3,5-二置換 2,6-ジシアノアニリンの合成。
  • 補助塩基不含および溶媒不含の条件下での、酸無水物によるアルコールのアシル化による対応するエステルの合成。
  • ベイリス-ヒルマン反応における、アルデヒドまたはケトンと活性化したアルケンとのカップリングによる炭素-炭素結合の形成。
アシル化反応用の高効率触媒
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
255.2 °F
引火点(℃)
124 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
107700-CH:
107700-25KG:
107700-5G:
107700-25G:
107700-1KG:
107700-BULK:
107700-VAR:
107700-5KG:
107700-500G:
107700-10KG:
107700-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)