mRNAワクチンと治療薬の製造
mRNAワクチンとmRNA治療薬の製造を同時に進行させる
mRNA分子を患者細胞の細胞質に送達する能力は、患者のニーズを満たす新しいクラスの治療薬の可能性を提供します。患者の免疫反応を刺激するこれらの万能分子の威力は、COVID-19ワクチンの成功ではっきりと証明されました。
mRNA製品の開発は比較的容易であり、利用可能な技術を用いた迅速でスケーラブルな製造の可能性があります。酵素プロセスによる簡素化された製造ワークフローは、大規模なプロセス最適化の必要性を最小限にし、GMP施設が新しい標的mRNA製品に迅速に切り替えることを可能にします。
mRNA生産プロセスとプロセス開発、製造、製剤化における課題に関する詳細情報を請求してください
注目のカテゴリ
メルクの先進的なタンジェンシャルフローシステムによるフィルトレーションの向上。さまざまな用途のための最小限にしたホールドアップ、高度な濃縮、完璧な回収。
mRNA製剤は、治療薬とワクチンの両者に新しい患者治療のためのエキサイティングな可能性をもたらしますが、次のような重要項目を考慮する必要があります。
- mRNA産生のための信頼できるDNAテンプレート:
mRNA産生は、精製プラスミドDNA(pDNA)テンプレートの生成から始まります。効率的なpDNA分離は、細菌細胞の溶解と、mRNA産生に影響を与える不純物からのpDNAの精製のための高品質の化学物質に依存しています。pDNAテンプレートからのmRNAの生成は、プラスミドの直鎖化、in-vitro 転写、およびRNAのエンドキャッピングのための高品質の化学物質と試薬に依存しています。
- mRNAの収量と回収率を最大化するためのmRNA精製の最適化:
mRNAメーカーは一般的に、タンジェンシャルフローろ過(TFF)、逆相イオンペア、陰イオン交換(AEX)、疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)、ポリ(dT)キャプチャーを用いたアフィニティークロマトグラフィーなどを用いてmRNAを精製し、収量と回収率を最大化しています。高品質の下流装置と化学薬品への簡単にアクセスできるかどうかが、劣化を最小限に抑え、効率的な精製プロセスを確立する鍵です。
- 脂質ナノ粒子による効率的mRNAデリバリー:
脂質ナノ粒子(LNP)はmRNAを分解から保護し、患者への投与時に分子の効率的な送達を可能にします。LNPに適した脂質の種類、供給源、品質は、望ましい生体内分布と有効性プロファイルを達成するために、送達経路に基づいて慎重に選択される必要があります。
- リスクアセスメントと規制遵守のための専用サポート:
新製品開発の重要な側面は、規制の枠組みをうまく利用し、リスクを管理し、製造プロセスを改善することです。信頼性の高い技術情報および規制情報と、特徴づけられた透明性の高いサプライチェーンとが相まって、リスクを最小限に抑え、リスク評価を簡素化し、市場投入までのスピードを加速します。
mRNA 製造および LNP 製剤用の高品質原料については、当社パンフレット もご参照ください。
精製
不純物を確実に除去しながら、収率、効率、mRNA回収率の目標を達成する
mRNA 合成および精製
高品質な製品の幅広いポートフォリオと、適切な分析および試験戦略との組み合わせが、mRNA 産生の成功をどのように保証するかをご覧ください。
タンジェンシャルフロー・フィルトレーション(TFF)ホルダーとシステム
優れた製品保持、回収、高収率を実現するシングルユースTFF装置
製剤化
高品質の賦形剤、カスタムおよびポートフォリオ脂質のオプション、シングルユースソリューション、そしてオーダーメイドのサービスが、mRNA医薬品の製剤化をサポートします。
最終無菌ろ過と充填
mRNAワクチンの確実かつ堅牢な滅菌ろ過、製剤化、最終充填は、患者の安全を確保するために欠かせません。
解析ソフトウェアとプロセス分析技術(PAT)
プロセス分析技術(PAT)と分析ソフトウェアは、プロセスのモニタリングと制御により、mRNAワクチン製造を含む様々な製造プロセスに品質を組み込むために使用することができます。
コンプライアンスと管理
Emprove® プログラムは、Emprove® Dossiers に記載された信頼性の高い技術情報、規制情報、供給情報への簡便なアクセスにより、当社の広範な製品および化学物質ポートフォリオを補完し、お客様のリスク評価およびコンプライアンス要件をサポートします。
関連資料
- mRNA技術は非ウイルス性のデリバリーシステムを使用しており、多様な用途に利用できます。mRNAが細胞の細胞質ゾルにデリバリーされると標的タンパク質の産生が誘導されます。産生されたタンパク質は、治療薬または予防薬として作用したり、ワクチン接種の目的である免疫応答を引き起こす抗原として機能したり、欠陥のあるタンパク質の代替として機能したり、抗腫瘍反応を活性化したりすることができます。
- mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
- すべて表示 (0)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:jpts@merckgroup.com
電話:03-6756-8245