Materiali per batterie
Offriamo una selezione diversificata di materiali innovativi per batterie agli ioni di litio, per qualsiasi esigenza della ricerca e della produzione. Che si desideri aumentare le prestazioni delle batterie riducendo le dimensioni dei materiali a vantaggio di una maggiore reattività superficiale, generare compositi che offrano una conduzione e un supporto meccanico ottimizzati, effettuare drogaggio e funzionalizzazione per un trasporto di ioni ed elettroni più rapido, modulare la morfologia delle particelle, rivestire e incapsulare i materiali per prevenire la decomposizione degli elettroliti o modificare gli elettroliti a vantaggio di una solubilità controllata, il nostro esauriente portfolio aiuta a incrementare capacità di immagazzinamento energetico, potenza e vita utile delle batterie. Grazie a qualità, purezza e uniformità senza pari, i nostri materiali costituiscono elementi costitutivi affidabili con cui produrre batterie ad alte prestazioni caratterizzate da durata ed affidabilità eccezionali.
Products
Materiali per batterie a catodo
I nostri materiali ad alta purezza per catodi comprendono nichel-cobalto-alluminio (NCA), core-shell a gradiente (CSG), spinelli di ioni di litio e manganese (LMO), ossido di litio e cobalto (LCO) e nichel-cobalto-manganese (NCM o NMC) per la costruzione di catodi di batterie. Questi materiali si differenziano per proprietà elettrochimiche, densità energetica, stabilità termica e capacità di carico e consentono di realizzare batterie con prestazioni senza precedenti.
Materiali per batterie ad anodo
Il nostro assortimento di materiali ad alte prestazioni per anodi assicura porosità e conducibilità eccellenti, buona durata e leggerezza a prezzi contenuti. Per aumentare la capacità e la densità di potenza delle batterie, offriamo grafite naturale e artificiale, grafene in polvere, carbone attivo, nero di carbone, additivi conduttivi, nanocompositi a matrice metallica, titanato di litio (LTO), ossido di titanio, silicio a superficie funzionalizzata.
Materiali per batterie a elettrolita
Ingegnerizzati a vantaggio di prestazioni ottimali, le nostre soluzioni elettrolitiche non acquose ad alta purezza, le soluzioni ioniche e gli additivi per batterie sono disponibili in svariate formulazioni (polimeri solidi, liquidi, gel) e sono generalmente costituite da sali, acidi o basi. Questi materiali assicurano stabilità termica ed idrolitica, alta conduttività e tasso di scarica, assieme a un miglioramento complessivo delle prestazioni di carica.
Scopri tutto questo e altri materiali per batterie, tra cui i prodotti espressamente dichiarati "per batterie" e le nostre alternative “verdi”. Dai un’occhiata alle nostre lamine per batterie in alluminio, rame e nichel, ai leganti anodici e catodici ad alta viscosità, agli elettrodi rivestiti e ai fogli per elettrodi, per qualsiasi necessità commerciale e di ricerca.