Cytiva™
Nel campo della scienza e della medicina, le tecnologie Cytiva™ hanno reso possibili enormi passi in avanti, che hanno contribuito a dare forma all’odierna industria delle biotecnologie. Grazie ad un ampio portfolio prodotti, che comprende filtri e membrane Whatman®, colonne e resine cromatografiche Amersham™, reagenti per colture cellulari e prodotti per la preparazione di campioni proteici, il blotting e l’analisi di proteine, Cytiva™ facilita il progresso nell’ambito della scoperta e della produzione di nuovi prodotti terapeutici.
Categorie più comuni
Products
Prodotti Whatman® per la filtrazione di laboratorio
I prodotti Whatman® vengono utilizzati nei processi di laboratorio, dalla semplice filtrazione dei campioni alle applicazioni automatizzate ad alto rendimento, fino alle impegnative operazioni di preparazione dei campioni per HPLC.
- Articoli di base per il laboratorio come carta da filtro, membrane filtranti e filtri da siringa, disponibili in diversi materiali, dimensioni, forme e diametro dei pori
- I filtri senza siringa e le fiale Mini-UniPrep™ automatizzabili, le membrane prodotte con tecnologia track-etched (PCTE) e le membrane Anopore™ soddisfano i rigorosi requisiti delle aziende farmaceutiche.
- Fondamentali per il monitoraggio ambientale e per l’analisi di aria, acqua e suolo, i prodotti Whatman® sono citati nei protocolli EPA, ASTM e ISO.
Resine e colonne preimpaccate Amersham™ per la purificazione di proteine
Cytiva™ propone un’intera gamma di colonne e di resine per la purificazione di anticorpi e proteine che comprende soluzioni per la cromatografia di affinità, cromatografia a scambio ionico e cromatografia ad esclusione dimensionale, utilizzabili dalla scala di laboratorio fino a quella industriale.
- Colonne preimpaccate GraviTrap™, progettate per una rapida ed efficiente purificazione manuale di proteine e di anticorpi da surnatanti di colture cellulari e da fluidi biologici mediante flusso per gravità.
- Colonnine da centrifuga preimpaccate e monouso SpinTrap™, per una purificare con semplicità proteine e anticorpi su piccola scala.
- Colonne HiTrap™ HP preimpaccate con resine Sepharose™ High Performance per la purificazione preparativa di routine di proteine e anticorpi.
- Piastre filtranti MultiTrap™ a 96 pozzetti, un formato rapido e affidabile per la purificazione su piccola scala di anticorpi o per l’arricchimento di proteine d’interesse, compatibili con centrifugazione o filtrazione sottovuoto condotte manualmente o con sistemi robotici automatizzati.
- Le colonne HiScreen™ sono parte integrante della piattaforma di sviluppo del processo e rappresentano una scelta eccellente per l’ottimizzazione del metodo e la selezione dei parametri.
- Le resine Mag Sepharose™ sono costituite da biglie magnetiche a base di Sepharose progettate per semplificare l’arricchimento di proteine target mediante tecniche di immunoprecipitazione o pull-down e possono essere utilizzate per rapide purificazioni su piccola scala o per lo screening di proteine e anticorpi da siero e surnatanti cellulari.
- Le colonne preimpaccate Capto™ HiRes™ per la purificazione ad alta risoluzione di proteine e altre biomolecole mediante cromatografia a scambio ionico sono particolarmente indicate per la preparazione di proteine a elevata purezza, per studi strutturali o per successive analisi.
- Per la cromatografia a esclusione dimensionale, sono disponibili le colonne preimpaccate per gel filtrazione Sephacryl™, Superose™ e Sephadex™.
- Le resine Sepharose™ e Sepharose™ Fast Flow sono disponibili anche separatamente per operazioni di passaggio di scala.
- Membrane, reagenti e attrezzature per Western blotting e rilevazione di proteine chemiluminescenti o fluorescenti
- Attrezzature e reagenti per SDS-PAGE e focalizzazione isoelettrica (IEF)
- Kit e tamponi per lisi proteica, estrazione e purificazione di proteine da cellule e tessuti
Preparazione e analisi di campioni proteici
Cytiva™ offre un ampio assortimento di prodotti per analizzare le proteine mediante elettroforesi, blotting e tecniche di imaging.
Strumenti per l’analisi di cellule
Visualizza, analizza e centra gli obiettivi della tua ricerca con strumenti per analisi ad alto contenuto, microscopia ad alta risoluzione e imaging a super risoluzione.
Reagenti per la messa a punto di terapie cellulari e la processazione di cellule
Terreni e reagenti di elevata qualità rappresentano un fattore chiave per una produzione omogenea. I prodotti Cytiva™ comprendono mezzi per separazione su gradiente, terreni per colture cellulari e reagenti consentono di produrre lotti robusti e riproducibili. Questo livello di affidabilità permette di ridurre al minimo il ricorso a costose variazioni e successive rivalidazioni del processo.
Risorse sui prodotti
Prodotti Whatman® per la filtrazione di laboratorio
Articolo tecnico: Prestazioni dei filtri di carta quantitativi Whatman® di grado 40 e 41 senza ceneri in applicazioni di controllo qualità nell’industria mineraria
Articolo tecnico: Isolamento di RNA da sangue, colture cellulari e tessuti animali o vegetali su carte FTA™ Whatman®
Protocollo: Estrazione affidabile di DNA da carte FTA™ Whatman®
Elettroforesi 2-D
Articolo tecnico: Risultati di elettroforesi 2-D DIGE: risoluzione di problemi
Protocollo: Disgregazione di piccoli tessuti o di campioni di cellule per mezzo di un sistema di macinazione meccanica (Sample Grinding Kit)
Protocollo: Inibizione di proteasi mediante una miscela di inibitori di proteasi
Protocollo: Separazione bidimensionale di campioni di proteine
Protocollo: Risoluzione di problemi per elettroforesi IEF (prima dimensione) con il sistema di focalizzazione isoelettrica Ettan™ IPGphor™ 3
Protocollo: Desalinizzazione di campioni mediante Kit per dialisi su piccola scala (Mini Dialysis Kit)
Protocollo: Pulizia di campioni proteici con il Kit 2-D Clean-Up
Protocollo: Determinazione della concentrazione di proteine con il Kit 2-D Quant