Strumenti per la biologia chimica
Costruisci un ponte tra due discipline scientifiche con i nostri prodotti e i nostri impareggiabili strumenti per la biologia chimica e fai progredire le tue ricerche.
Bioconiugazione
Consolida i legami tra chimica e biologia
Crosslinker: una vasta gamma di ponti di legame (linker) per soddisfare una gran varietà di esigenze biologiche.
Disponiamo di crosslinker diversificati per lunghezza, solubilità e reattività dei gruppi funzionali.
- Linker per la bioconiugazione di uso comune, tra cui gli esteri NHS (esteri succinimmidici) in grado di coniugarsi con le ammine, o la maleimmide, che reagisce con i tioli.
- Reagenti di coniugazione per tioli potenziati dalla reattività del gruppo APN
- Solubilità migliorata con gli esteri idrossisolfonilsuccinimmidici (sulfo-NHS) e i linker PEGilati.
- Disponibilità di crosslinker reversibili (cleavable)
Forniamo inoltre crosslinker specificamente pensati per la click chemistry.
- Linker funzionalizzati con azidi e alchini per reazioni di click chemistry catalizzate da rame
- Dibenzocicloottini (DIBO), azidi, tetrazine o transcicloottini per la click chemistry senza rame
Aciltrifluoroborati di potassio (KAT): un nuovo approccio alla bioconiugazione
Una classe di gruppi funzionali unica nel suo genere, i KAT:
- una nuova via alla coniugazione di proteine e alla formazione di idrogeli
- per reazioni di formazione di ammidi rapide e chemioselettive, in ambiente acquoso, senza bisogno di agenti attivanti o di gruppi protettivi
Coniugazione nei passaggi finali: marcatura chimica in condizioni native di piccole molecole ad azione biologica
Disponiamo di crosslinker della famiglia dei Baran Diversinates, in cui sono presenti un gruppo solfinico terminale in grado di reagire direttamente con legami C-H altrimenti inerti e, all’altra estremità, una funzionalità azidica che può reagire con gli alchini. Proponiamo svariati crosslinker alchinici, anche tensionati, che possano attaccarsi al crosslinker in possesso di un gruppo azidico terminale.
Sonde chimiche e altri strumenti
Individua il tuo bersaglio biologico.
Building block per sonde: progetta la tua sonda
Grazie alla nostra selezione di gruppi reattivi, scheletri molecolari, linker ed etichette (tag), sarete in grado di sintetizzare sonde opportunamente progettate per:
- Interazione con target biologici (target engagement)
- Arricchimento
- Fluorescenza
- Reazioni chimiche bioortogonali
Sonde “target-based”: selettive e caratterizzate
Scegli la tua sonda tra quelle dotate di elevata specificità per un dato target per acquisire conoscenze approfondite su processi biologici, attività e localizzazione di proteine o network di segnalazione cellulare.
Reporter chimici bioortogonali: conduci le tue ricerche senza interferenze
Sonde contenenti alchini, azidi o tetrazine come punto d’aggancio (handle) possono essere abbinati a marcature fluorescenti o biotinilate.
Kit di monitoraggio della proliferazione cellulare Baseclick EdU Cell: rapida quantificazione della crescita cellulare
Con il nucleoside EdU puoi rivelare la proliferazione cellulare, specialmente negli esperimenti in vivo:
- non è tossico per gli animali
- viene incorporato direttamente nel DNA in fase di replicazione
- contiene un alchino come manico per la marcatura mediante click chemistry con sonde fluorescenti azidiche
Inibitori di Boger delle serina idrolasi: un legame irreversibile
Accedi a una libreria di molecole provenienti dal laboratorio di Dale Boger in grado di inibire ad ampio spettro la famiglia delle serina idrolasi. Funzionalizza i composti della libreria in maniera da regolarne reattività e selettività rispetto a uno specifico sito amminico e sviluppa così inibitori ad hoc per specifiche sottoclassi di enzimi della famiglia delle serina idrolasi.
Modulatori di quorum sensing: interferisci con i meccanismi che regolano la comunicazione tra batteri
Il quorum sensing è un meccanismo di segnalazione chimica usato da numerosi batteri comuni. I nuovi regolatori di quorum sensing sviluppati dal laboratorio di Helen Blackwell sono tra i più potenti inibitori e attivatori di specie Gram-negative finora descritti.
Librerie chimiche codificate da DNA
Accelera il tuo processo di drug discovery con la tecnologia basata su librerie chimiche codificate da DNA (DEL), un approccio alternativo alle librerie di composti sviluppate mediante screening ad alto rendimento (HTS), per una efficace individuazione di hit e lead.
Tecnologia facilitante basata su librerie di frammenti codificati da DNA per il drug discovery
La DEL di frammenti del nostro partner DyNAbind rende disponibile una intera libreria di screening in una singola provetta e trasforma le attività di sviluppo di nuovi farmaci in un processo più veloce, più efficace e meno costoso. Abbiamo reso più accessibile la tecnologia DEL di DyNAbind per permettere:
- un pronto e ragionevole accesso alla tecnologia DEL
- una libreria di frammenti dinamica per un approccio rivoluzionario allo screening con le DEL
- un controllo di qualità di alto livello su ogni frammento per ottimizzare l’affidabilità dei dati e la validazione di buoni candidati lead (hit)
- la “regola del tre” utilizzata nel disegno delle librerie garantisce composti che siano in una porzione favorevole dello spazio dei frammenti biologicamente attivi, con una buona qualità dei ligandi e ampie possibilità di ottimizzazione
- la capacità di realizzare e validare in house uno screening preliminare DEL prima di ricorrere a un service provider
- una libreria con diversità massima, pronta per essere messa all’opera con qualsiasi potenziale bersaglio farmacologico o quasi.
Mettiamo a vostra disposizione soluzioni ingegnose perché possiate concentrarvi su come ridurre la distanza tra la chimica e la biologia. Con il sostegno delle nostre soluzioni d’avanguardia e della nostra leadership industriale, farete fare alle vostre ricerche un salto in avanti decisivo per condurre la comunità scientifica all’esplorazione di un settore emergente.