Merck
T5516
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
γ-irradiated, powder, suitable for, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11I3NNaO4
CAS Number:
Peso molecolare:
672.96
Beilstein:
8179867
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilità
suitable for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informazioni sul gene
Descrizione generale
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (T3) is an endocrine hormone produced by the thyroid gland and is regarded as an active thyroid hormone at cellular level. Thyroxine (T4) serves as a precursor for T3 and is generated in extrathyroidal tissues.
Applicazioni
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt has been used:
  • as a supplement in colon organ culture media
  • to stimulate HuH-7 cells for analysing the hormonal influence on MBL synthesis
  • to study its effect on human growth hormone (GH) versus mouse GH expression in the presence of ′′intact′′ GH genes and in a common pituitary cell context
Azioni biochim/fisiol
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (T3) is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression. The interaction of T3 with nonhistone proteins in the chromatin initiates the thyroid hormone activity. Thyroid hormones regulate the differentiation and development of tissues and affect a number of metabolic processes. The level of circulating T3 hormone is reduced in hypothyroidism.
Stato fisico
powder-0 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw, solution stable 2-8 °C, 30 days
Nota sulla preparazione
Package size based on 3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt content; vial may also contain inert salts, such as sodium chloride
Ricostituzione
To prepare 20 μg/ml stock solution: add 1 ml 1 N NaOH; gently swirl to dissolve; add 49 ml sterile medium.
Still not finding the right product?
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)