Merck
Anyagok vékonyrétegű SOFC-khez
Meenakshi Hardi, Ph.D.
Bevezetés
A tüzelőanyag-cellák földgáz, hidrogén vagy más tüzelőanyagok oxidációjával termelnek villamos energiát. A szilárdoxid-üzemanyagcellák (SOFC) az elektródák között elhelyezkedő, oxidiont vezető szilárd oxidot használják elektrolitként. Az anód és a katód jellemzően jó elektron- és ionvezető képességű porózus kerámia kompozitokból áll. Az anód és a katód katalizátorként szolgál az üzemanyag oxidációjához, illetve az oxigén redukciójához. Az ideális elektrolitok sűrűek és túlnyomórészt ionvezetők, például ittrium-stabilizált cirkónium-dioxid (YSZ)  (Prod. No. 572349).A szilárd elektrolit használata a SOFC-kben egyértelmű előnyöket kínál a folyékony elektrolitokkal kapcsolatos korróziós és elektrolitkezelési problémák hiánya miatt. A SOFC-technológiát az energiatermelési alkalmazások széles skálájára fejlesztették ki, például a járművek segédhajtóműveihez és a helyhez kötött energiatermeléshez, a több száz wattos teljesítménytől a megawattosig terjedő teljesítményig. E technológia vonzereje abban rejlik, hogy különféle tüzelőanyagokból hatékonyan és tisztán állít elő villamos energiát. Az SOFC-k magas üzemi hőmérsékletei alkalmassá teszik őket arra is, hogy hőmotoros energia-visszanyerő berendezésekkel vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-rendszerekkel együtt alkalmazzák őket, ezáltal tovább növelve az üzemanyag teljes hatékonyságát.
A SOFC-k üzemi hőmérsékletének csökkentése
A tömeges kerámia elektrolitok használata a szabványos SOFC-kben általában >700 oC hőmérsékleten történő üzemeltetést igényel a megfelelő ionvezetőképesség eléréséhez. Ezek a magas hőmérsékleti követelmények megnövelik az indítási időt, nagy stabilitási követelményeket támasztanak az anyagokkal szemben, és a nagy helyhez kötött forrásokra korlátozzák alkalmazásukat. Ezért a kutatási erőfeszítések a SOFC-k működési hőmérsékletének 600 oC alá csökkentésére összpontosítanak. Ezeket az alacsonyabb hőmérsékletű eszközöket nevezik köztes hőmérsékletű SOFC-knek (IT-SOFC-k). Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet elérése a magas energiaátalakítási hatásfok fenntartása mellett nemcsak a közlekedési és hordozható energiatermelésre terjeszti ki a lehetséges alkalmazásokat, hanem lehetővé teszi az olcsóbb fém összeköttetések használatát, csökkenti a hőterhelést és az indítási időt. A csökkentett hőmérsékletek azonban az iontranszport termikusan aktivált viselkedése miatt keletkező elektrolit ohmos ellenállási veszteségek növekedéséhez is vezetnek.2-4
Az alacsonyabb üzemi hőmérsékletekkel járó teljesítményveszteségeket az elektrolit vastagságának csökkentésével lehet kompenzálni (1. ábra). Az elektrolit vékonyrétegei a meglévő anyagoknál ezt a problémát azáltal segítik megoldani, hogy
  • csökkentik az oxigénionok utazási távolságát és az elektrolit ellenállását, mivel az ellenállás fordítottan arányos a vezető hosszával;
  • olyan szemcseszerkezeteket állítanak elő, amelyek kevésbé ellenállóak, mint például az oszlopos szemcseszerkezet;
  • a vékonyrétegek nanokristályos mikroszerkezetének szabályozása, ami lehetővé teszi az elektromos vezetőképesség finomhangolását; és
  • nagy határfelületi területű rétegek előállítása, mivel a teljesítménykibocsátás szintén arányos a határfelületi területtel.
A vékonyrétegű szilárdoxid-tüzelőanyagcella (TF-SOFC) sematikus ábrája
1. ábra.A vékonyrétegű szilárdoxid-tüzelőanyagcella (TF-SOFC) sematikus ábrája
A vékony elektrolitrétegek leválasztása
A vékony elektrolitrétegekkel működő SOFC-ket gyakran nevezik vékonyrétegű szilárdoxid-üzemanyagcelláknak (TF-SOFC). Az elektrolit vékonyrétegeknek folyamatosnak és repedésmentesnek kell lenniük a gázszivárgás megakadályozása érdekében, és két pórusos elektróda között kell nyugodniuk, amelyeken keresztül a gázok szabadon áramolhatnak az elektród-elektrolit határfelület közelében zajló elektrokémiai reakciók aktív helyeihez vagy azoktól távolodhatnak el.
A TF-SOFC-k gyártásához 100-1000 nm vastagságú elektrolit vékonyrétegek leválasztására van szükség (1. ábra). A vékonyréteg-leválasztás eléréséhez különböző technológiák, mint a kémiai gőz- vagy atomréteg-leválasztás (CVD/ALD), elektrokémiai gőzleválasztás, különböző porlasztásos vagy fizikai gőzleválasztási (PVD) eljárások ionnyaláb, magnetron, elektronsugár stb. alkalmazásával, tintasugaras nyomtatás, valamint szol-gél eljárás is alkalmazható. A megfelelő vékonyréteg-leválasztási technika kiválasztását nagyban befolyásolja a leválasztandó anyag és a kívánt filmminőség.3-4
A vékonyréteg-leválasztásra rendelkezésre álló különböző módszerek közül a CVD/ALD és a PVD (porlasztásos) módszerek a két leggyakrabban alkalmazott technika az elektrolit vékonyrétegek leválasztására. A CVD-vel sűrű elektrolit vékonyrétegek alakíthatók ki mérsékelt hőmérsékleten, miközben a filmek egyenletessége és nagy tisztasága megmarad. Például az ittrium-stabilizált cirkónium-dioxid (YSZ) még mindig az egyik leggyakrabban használt elektrolit a SOFC-kben. Az YSZ vékonyrétegeket ALD-módszerrel lehet leválasztani a standard ZrO2 és Y2O3 filmleválasztási eljárások váltakozó ciklusaival vagy a kívánt arányú Zr/Y impulzus alkalmazásával. Konkrétabban, 7-8 mol% ittrium-dioxidot tartalmazó YSZ-filmek gyárthatók hét cirkónium-dioxid réteg egymás utáni lerakásával a tetrakisz(dimetilamido)cirkónium prekurzorból (Prod. No. 579211) és egy réteg ittrium-dioxidot tris(ciklopentadienil)ittrium prekurzorból (Prod. No. 491969).4-6
A másik széles körben alkalmazott vékonyréteg-leválasztási technika a szputterezés. A leválasztási paraméterek, például a gáznyomás, a leválasztási teljesítmény és sebesség, a szubsztráthőmérséklet és a porlasztási idő beállításával különböző morfológiák, köztük teljesen sűrű és erősen porózus filmek állíthatók elő. Különböző porozitású Y/Zr filmeket lehet leválasztani egyenáramú porlasztással a Y-Zr ötvözetből készült porlasztó céltárgyak (Prod. No. 774057) egyenáramú porlasztásával, valamint a leválasztási sebesség és az argonnyomás beállításával. Az Y/Zr filmek ezután dobozkemencében oxidálhatók levegőn történő hosszabb ideig tartó melegítéssel, hogy a megfelelő oxid (YSZ) filmek alakuljanak ki. Alternatívaként YSZ filmeket lehet előállítani RF magnetron porlasztással is YSZ targetek (Prod. No. 774049).7
(Prod. No. 774049).
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Ormerod N. 2003. Augustine and the Trinity: Whose Crisis?. Pacifica. 16(1):17-32. https://doi.org/10.1177/1030570x0301600102
2.
Litzelman SJ, Hertz JL, Jung W, Tuller HL. 2008. Opportunities and Challenges in Materials Development for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells. Fuel Cells. 8(5):294-302. https://doi.org/10.1002/fuce.200800034
3.
Beckel D, Bieberle-Hütter A, Harvey A, Infortuna A, Muecke U, Prestat M, Rupp J, Gauckler L. 2007. Thin films for micro solid oxide fuel cells. Journal of Power Sources. 173(1):325-345. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.04.070
4.
Elam JW, Dasgupta NP, Prinz FB. 2011. ALD for clean energy conversion, utilization, and storage. MRS Bull.. 36(11):899-906. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.265
5.
Menzler NH, Han F, Gestel TV, Schafbauer W, Schulze-Kuppers F, Baumann S, Uhlenbruck S, Meulenberg W, Blum L, Buchkremer H. 2013. Int. J. Appl. Cer. Technol.. 1
6.
Chao C, Hsu C, Cui Y, Prinz FB. 2011. Improved Solid Oxide Fuel Cell Performance with Nanostructured Electrolytes. ACS Nano. 5(7):5692-5696. https://doi.org/10.1021/nn201354p
7.
Hill T, Huang H. 2011. Int. J. Electrochem.. Article ID 479203..