Merck
491969
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
YCp3
About This Item
Lineáris képlet:
Y(C5H5)3
CAS Number:
Molekulatömeg:
284.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
296 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)