Merck
774049
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
8YSZ, YSZ8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO2 · Y2O3
CAS Number:
Molekulatömeg:
349.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
tartalmaz
8 mol % yttria as stabilizer
összetétel
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
reakcióalkalmasság
core: zirconium
átmérő × vastagság
2.00 in. × 0.25 in.
mp
>2,600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Electrolyte material for solid oxide fuel cells (SOFC).
Solid Oxide Fuel cells operating at temperatures below 800 C (also known as intermediate temperature solid oxide fuel cell, IT-SOFC) are currently the topic of much research and development owing to the high degradation rates and materials costs incurred for SOFC operating at temperatures above 900 C. Thin films of electrode and electrolyte layers is one of the ways to achieve high performances in IT-SOFC. 8 mol% yttria stabilized zirconia sputtering targets can be used to deposit thin films of YSZ layers with high electronic conductivities.
Still not finding the right product?
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)