Merck
KezdőlapTranszfekció és génszerkesztésJegyzőkönyvek az X-tremeGENE™ transzfekciós reagensekkel történő transzfekcióhoz gyakori sejtvonalak transzfektálásához
Jegyzőkönyvek az X-tremeGENE™ transzfekciós reagensekkel történő transzfekcióhoz gyakori sejtvonalak transzfektálásához
Az X-tremeGENE™ transzfekciós reagensek megbízható transzfekciót biztosítanak a különböző nukleinsavak és CRISPR/Cas9 komponensek számára, ami kritikus lépés az Ön molekuláris és sejtes kutatásaihoz. Fedezze fel a leggyakoribb sejtvonalak alábbi listáját az X-tremeGENE™ portfólió használatára vonatkozó részletes utasításokért. Maximális rugalmasságot keres? Az új X-tremeGENE™ 360 transzfekciós reagens egy univerzális polimer, amely kiváló teljesítményt nyújt mind a gyakran használt, mind a nehezen transzfektálható sejtvonalak esetében.
  • CHO-K1 sejtek transzfekciója
  • CHO-K1 sejtek transzfekciója
    A CHO-K1 sejteket 1 -es sűrűségben kell leültetni.5 X 10 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket üregenként 100 μL teljes tápfolyadékkal ültesse ki egy 96 lyukú lemezbe 18 - 24 órával a transzfekció előtt (65 - 75%-os konfluencia). Inkubálja a sejttenyészeteket egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyen 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 6 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS-t. (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 5 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A CHO-K1 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    COS-7 sejtek transzfekciója
    A COS-7 sejtek transzfekciója 8 sűrűségben.0 - 9,0 X 103 sejtek/lyuk. A sejteket 96 lyukú lemezbe 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (75 - 85%-os konfluencia) 100 μL teljes táptalajba ültessük. Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEMR® I redukált szérum médium vagy szérummentes médium) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 6 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS-t. (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 5 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A COS-7 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    HeLa sejtek transzfekciója
    HeLa sejtek transzfekciója 1 sűrűségben.5 X 104 sejtek/lyuk. Tegyük a sejteket 100 μL teljes táptalajba lyukanként egy 96 lyukú lemezbe 18 - 24 órával a transzfekció előtt (70 - 90%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 6 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS-t.  (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 5 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A HeLa sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    NIH-3T3 sejtek transzfekciója
    NIH-3T3 sejtek transzfekciója 1 sűrűségben.5 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket egy 96 lyukú lemezbe üregenként 100 μL teljes tápfolyadékkal ültessük be 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (70 - 80%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Hagyja, hogy az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) +15 °C és +25 °C közé melegedjen, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 6 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS-t. (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 5 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24 - 72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: Az NIH-3T3 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    HEK-293 sejtek transzfekciója
    HEK-293 sejtek transzfekciója 3 sűrűségben.0 - 3,5 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket 96 lyukú lemezbe üregenként 100 μL teljes táptalajban ültessük le 18 - 24 órával a transzfekció előtt (50 - 70%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 2 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 6 μLX-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens a hígított DNS-hez. (3:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 10 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24 - 72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A HEK-293 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens segítségével.
    PC-3 sejtek transzfekciója
    PC-3 sejtek transzfekciója 1 sűrűségben.0 - 1,2 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket 96 lyukú lemezbe üregenként 100 μl teljes tápfolyadékba ültessük 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (75 - 85%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 2 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    Adjon 2 μL X-tremeGENE™ HP DNS-transzfekciós reagens a hígított DNS-hez. (1:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 10 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A PC-3 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens segítségével.
    HCT 116 sejtek transzfekciója
    HCT 116 sejtek transzfekciója 3 sűrűségben.0 - 4,0 X 105 sejtek/lyuk. A sejteket 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (80%-os konfluencia) 1 mL teljes táptalajban üregenként egy 12 lyukú lemezbe ültessük. Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 100 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 1 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 2 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (2:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adja a transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást az egész lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24 - 72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Az A549 sejtek transzfekciója
    Az A549 sejteket 2 sűrűségű lemezbe helyezzük.8 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket lyukanként 150 μL teljes tápfolyadékkal ültessük be egy 96 lyukú lemezbe 18-24 órával a transzfekció előtt  (70%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    Tegyük 500 μL hígítót egy steril csőbe.
    Adjunk hozzá 5 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 10 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (2:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 15 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    MCF-7 sejtek transzfekciója
    Az MCF-7 sejteket 1,2-1,2 - 1 sűrűségű lemezre helyezzük.8 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket lyukanként 100 μL teljes táptalajban ültessük el egy 96 lyukú lemezbe 18 - 24 órával a transzfekció előtt (70 - 90%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C -25 °C-ra, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyen 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 6 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS. (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 10 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: Az MCF-7 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    HuH-7 sejtek transzfekciója
    HuH-7 sejtek transzfekciója 1 sűrűségben.0 X 10 X 105 sejtek/lyuk. A sejteket 6 lyukú lemezben 18-24 órával a transzfekció előtt üregenként 2,5 ml teljes táptalajban ültessük el. Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérum médium vagy szérummentes médium) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyen 100 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk hozzá 1,5 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzunk, hogy összekeverjük.
    • Adjon 1,5 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (1:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Egy órával a komplexek sejtekhez való hozzáadása előtt frissítse fel a táptalajt 1,5 ml Opti-MEM I redukált szérumos táptalajjal.
    • Adjunk 100 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázzuk vagy forgassuk a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsuk az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Másnap frissítsük fel a táptalajt teljes növekedési táptalajjal.
    • Inkubáljuk a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    U-2 OS sejtek transzfekciója
    Az U-2 OS sejteket 2 sűrűségű lemezre helyezzük.5 - 3,0 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket lyukanként 100 μL teljes tápfolyadékkal ültessük be egy 96 lyukú lemezbe 18 - 24 órával a transzfekció előtt (70 - 90%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk hozzá 2 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 4 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (2:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 10 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: Az U-2 OS sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens használatával.
    HepG2 sejtek transzfekciója
    HepG2 sejtek transzfekciója 2 sűrűségben.0 - 2,5 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket 96 lyukú lemezen lyukanként 100 μL teljes táptalajban ültessük el 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (60 - 70%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyen 500 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 30 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 10 μg plazmid DNS-t.  (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 5 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A HepG2 sejteket sikeresen transzfektáltuk pcDNA3.1-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    Neuro-2a sejtek transzfekciója
    Egy ügyfél által megadott protokoll.
    A Neuro-2a sejteket 1,0 X 105 sűrűségű sejtek/lyuk lappal ültessük be. Tegyük a sejteket egy 24 lyukú lemezbe, lyukanként 500 μL teljes tápfolyadékba, 24 órával a transzfekció előtt (30-40%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk  100 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 8 μL X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagens -t a hígítószerhez. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon hozzá 2 μg plazmid DNS-t. (4:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 100 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a mélyedéseket vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást az egész lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át, mielőtt megmérné a fehérjeexpressziót.
    Megjegyzés: Az "Ügyfelek által biztosított protokollok" című részben szereplő adatokért és kísérleti feltételekért kizárólag az azokat benyújtó ügyfelek felelnek. A Roche nem vett részt sem a kísérleti feltételek kialakításában, sem a speciális vizsgálatok elvégzésének kritériumainak definiálásában. A Roche ezért nem vállal felelősséget a szerzők vagy más, hasonló kísérleti megközelítést alkalmazó felhasználók által leírt biológiai célparaméter(ek)re kapott eredmények teljesítményéért vagy értelmezéséért.
    Kísérleti eredmény: A Neuro-2a sejteket sikeresen transzfektáltuk CMV6-GFP plazmiddal az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens használatával.
    Primer MEF-sejtek transzfekciója
    Primer MEF-sejtek transzfekciója 0 sűrűséggel.5 - 1,0 X 105 sejtek/lyuk. A sejteket lyukanként 1 mL teljes táptalajban ültessük el egy 12 lyukú lemezen 18 - 24 órával a transzfekció előtt (60%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 100 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 1 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 4 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (4:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adja a transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást az egész lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24 - 72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Humán primer fibroblasztok transzfekciója a pre-Skinből
    Humán primer fibroblaszt sejtek transzfekciója a  sűrűség 1.0 X 105 sejtek/lyuk. A sejteket 6 lyukú lemezen lyukanként 2 mL teljes táptalajban ültessük el 18 - 24 órával a transzfekció előtt (40 - 50%-os konfl uencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérum médium vagy szérummentes médium) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyünk 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 2 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 6 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (3:1 arány a reagens és a DNS aránya). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 200 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A humán primer fibroblasztokat sikeresen transzfektáltuk GFP-t kódoló plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens segítségével.
    Murine Mesenchymal Stem Cells EK8
    Az EK8 sejteket 3 sűrűségben ültettük el.0 X 104 sejtek/lyuk. Tegyük a sejteket (3 X 105 sejtek/ml) egy 96 lyukú lemezbe 100 μL teljes táptalajban üregenként 24 órával a transzfekció előtt (50%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 392 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 8 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 8 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens a hígított DNS-hez. (1:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 10 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Humán mesenchymális őssejtek transzfekciója
    A hMSC-ket 8-as sűrűségben ültessük be a lemezbe.0 X 10 X 104 sejtek/lyuk. A sejteket 6 lyukú lemezben 2 mL teljes táptalajban üregenként ültessük el 18 - 24 órával a transzfekció előtt (50%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 200 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk 2 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 6 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (3:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 200 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a mélyedéseket vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást az egész lemezen.
    • Inkubáljuk a sejteket 24-72 órán át, mielőtt mérnénk a fehérjeexpressziót.
    Kísérleti eredmény: a humán mesenchymális őssejteket sikeresen transzfektáltuk GFP-t kódoló plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens segítségével.
    HEK-293T sejtek transzfekciója lentivirális termeléshez
    HEK-293T sejtek transzfekciója 5.0 X 10 X 105 sejtek/lyuk. A sejteket 6 lyukú lemezben lyukanként 2 mL teljes táptalajban ültessük el 18 - 24 órával a transzfekció előtt  (60 - 80%-os konfluencia). Inkubálja a sejtkultúrákat egy éjszakán át.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérum médium vagy szérummentes médium) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyük 180 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk hozzá 2 μg plazmid DNS-t. (20 μL plazmid DNS-keveréket 1: 2: 2 = könyvtári plazmid : csomagoló plazmid : burkoló plazmid moláris arányban). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Adjon 6 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez. (3:1 arányban a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adjon 200 μL transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kísérleti eredmény: A HEK-293T sejteket sikeresen transzfektáltuk pGIPZ-eGFP plazmiddal az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens segítségével.
    SF9 rovarsejtek transzfekciója
    Az SF9 sejteket 0 sűrűséggel 0.5 X 106 sejtek/lyuk. A sejteket 12 lyukú lemezbe közvetlenül a transzfekció előtt üregenként 1 ml teljes táptalajba ültessük. A sejtkultúrákat egy éjszakán át inkubáljuk.
    Az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti-MEM® I redukált szérumos közeg vagy szérummentes közeg) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
    • Tegyen 100 μL hígítót egy steril csőbe.
    • Adjunk hozzá 1 μg plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzunk a keveréshez.
    • Adjon 8 μL X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagenshez a hígított DNS-hez. (8:1 arány a reagens és a DNS között). Óvatosan pipettázzon a keveréshez.
    • Inkubáljon 15-30 percig +15 °C és +25 °C között.
    • Adja transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
    • Óvatosan rázza vagy forgassa a lyukakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
    • Inkubálja a sejteket 24-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
    Kizárólag élettudományi kutatásokra. Nem diagnosztikai eljárásokban való felhasználásra.
    Kérem, vegye figyelembe, hogy a protokollok javaslatok, és az optimális feltételeket empirikusan kell meghatározni.
    1. Az X-tremeGENE™ 9 DNS transzfekciós reagens +2 és +8 °C között, az X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens pedig -15 és -25 °C között tárolható.
    2. Hozza az X-tremeGENE™ DNS-transzfekciós reagens tartalmazó injekciós üveget +15 és +25 °C közötti hőmérsékletre, és egy másodpercig keverje fel, mielőtt kivenné a kívánt mennyiséget.
    3. Ne aliquotálja az X-tremeGENE™ DNS-transzfekciós reagenset; a maradék transzfekciós reagens az eredeti üveg fiolákban tárolja.
    4. Minimalizálja a hígítatlan X-tremeGENE™ DNS-transzfekciós reagens érintkezését a műanyag felületekkel.
    5. A szükséges mennyiség eltávolítása után, használat után azonnal szorosan zárja le az injekciós üveg fedelét.
    6. Az X-tremeGENE™ DNS transzfekciós reagens minimális mennyisége: DNS-komplex transzfekcióhoz való felhasználásához 100 μl. A komplexképződés kisebb térfogatnál jelentősen csökkenti a transzfekció hatékonyságát.
    7. Ne használjon polisztirolból készült csöveket vagy mikrolemezeket az X-tremeGENE™ DNS transzfekciós reagens: DNS-komplexek előállításához. Ha nem tudja elkerülni a polisztirol anyagokat, mindenképpen pipettázza a transzfekciós reagens közvetlenül a szérummentes közegbe, vagy csökkentett szérumtartalmú (szérumot nem tartalmazó) közegbe.
    8. Ne használjon szilikonizált pipettahegyeket vagy csöveket.
    9. Győződjön meg arról, hogy a sejtek a transzfekció idején még aktívan növekednek.
    10. A transzfekciók elvégzésekor vonjon be megfelelő kontrollokat, olyan kutak bevonásával, amelyekben:
      (1) nem transzfektált sejtek
      (2) csak transzfekciós reagenssel rendelkező sejtek
      (3) csak DNS-t tartalmazó sejtek
    11. A transzfekciós reagens optimális aránya: DNS és a komplex optimális teljes mennyisége a sejtvonaltól, a sejtsűrűségtől, a sejtnövekedés állapotától a vizsgálathoz és a kifejezett géntől függően változhat.