Analitikai módszer: Analitikai minőségbiztosítás, klór-dioxid szabvány
Reagensek:
Cat.No. 102404 Kálium-jodát, volumetrikus standard
Cat.No. 105043 Kálium-jodid analízishez
Cat.No. 109072 Kénsav 0,5 mol/L
Cat.No. 109136 Nátrium-hidroxid oldat 2 mol/L
Cat.No. 116754 Víz az analízishez
KlO3 törzsoldat előállítása:
Olvassunk fel 1.005 g KlO3 -t 250 ml desztillált vízben egy kalibrált vagy megfelelőség-ellenőrzött 1000 ml-es mérőlombikban. Ezt követően töltse fel jelig desztillált vízzel.
KlO3/Kl standard oldat készítése:
Töltsön át 10.5 ml KlO3 törzsoldatot egy kalibrált vagy megfelelőség-ellenőrzött 1000 ml-es mérőlombikba, adjunk hozzá kb. 1,0 g Kl-t és töltsük fel a jelig desztillált vízzel. Ebből az oldatból 1 ml 0,020 mg klór-dioxidnak felel meg.
Klór-dioxid standardoldat készítése:
Pipettázzunk 10 ml KlO3/Kl standardoldatot egy kalibrált vagy megfelelőség-ellenőrzött 100 ml-es mérőlombikba, adjunk hozzá
2. Adjuk hozzá a klór-dioxid standardoldatát, majd a 100 ml-es mérőlombikba.0 mL H2SO4 0,5 mol/L, hagyjuk állni 1 percig, majd cseppenként (kb. 1 mL) adjunk hozzá 2 mol/L NaOH-t, amíg az oldat éppen csak el nem veszíti a színét. Ezt követően desztillált vízzel töltsük fel az oldatot jelig. Az oldat koncentrációja 2,00 mg/L klór-dioxid.
Szabályozhatóság:
A KlO3 törzsoldat hűvös helyen tárolva 4 hétig stabil marad. A KlO3/Kl standardoldat hűvös helyen tárolva 5 órán át használható. A híg klór-dioxid standardoldat nem stabil, és azonnal fel kell használni.