Merck
KezdőlapFotometria és reflektometriaAnalitikai módszer: COD mérése szennyvízben (gyors emésztési módszer)
Analitikai módszer: COD mérése szennyvízben (gyors emésztési módszer)
A kromátfogyasztás fotometriás meghatározása 20 perc alatt az emésztést követően
műszerek és reagensek:
Cat.No. 173016  Spectroquant® VIS spektrofotométer Prove 100 vagy
Cat.No. 173017  Spectroquant® UV/VIS spektrofotométer Prove 300 vagy
Cat.No. 173018  Spectroquant® UV/VIS spektrofotométer Prove 600 vagy
Cat.No. 109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30 vagy
Cat.No. 109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60 vagy
Cat.No. 173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
Cat.No. 114946  Téglalap alakú cellák 10 mm és/vagy
Cat.No. 114947  Téglalap alakú cellák 20 mm és/vagy
Cat.No. 114944  Téglalap alakú cellák 50 mm
Cat.No. 114560  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 4.0 - 40,0 mg/l*
Cat.No. 101796  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 5.0 - 80,0 mg/l
Cat.No. 114540  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 10 - 150 mg/l
Cat.No. 114895  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 15 - 300 mg/l
Cat.114690  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 50 - 500 mg/l
Cat.No. 114541  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 25 - 1500 mg/l
Cat.No. 114691  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 300 - 3500 mg/l
Kat.sz. 114555  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 500 - 10 000 mg/l
Kat.sz. 101797  Spectroquant® COD Cell Test, mérési tartomány 5 000 - 90 000 mg/l
Cat.No. 171201  Spectroquant® Thermoreactor TR 420 vagy
Cat.No. 171202  Spectroquant® Thermoreactor TR 620
gyors emésztési módszer
*nem kompatibilis a Move 100-zal
COD gyors emésztési módszer
A vonatkozó szabvány (ISO 15705) szerint a cellatesztekkel végzett COD-meghatározást 148 °C-on kell elvégezni, mivel a cellában lévő COD/víz keverék már ezen a hőmérsékleten forr. Magasabb feltárási hőmérséklet tehát ebben az esetben nem megfelelő. A hagyományos forralási idő 120 perc: A gyakorlati kísérletek azonban azt mutatják, hogy a legtöbb szennyvízminta már 20 perc alatt megfelelően feltárul.
A standard módszer mellett ezért kínálunk egy KOI-gyorsemésztési módszert, amely a következő előnyökkel rendelkezik:
  • Szabványnak megfelelő feltárási hőmérséklet (148 °C)
  • Nem szükséges további beruházás, mivel szabványos termoreaktorok használhatók
  • A minták számától függően a felhasználó választhat tizenkét vagy 24 furattal rendelkező termoreaktorok között, ami azt jelenti, hogy nagyszámú minta egyidejűleg feldolgozható. 
Mintaelőkészítés:
A termoreaktorok mindkét típusa akár hét testreszabott módszer megadására is lehetőséget ad. Lásd a készülék kézikönyvének 5.6.1. fejezetében található utasításokat a személyre szabott módszer beviteléről.
Válassza ki és adja meg a 148 °C-os emésztési hőmérsékletet, valamint a 20 perces teljes fűtési időt. Kapcsolja a termoreaktort kézi indításra a beállítási menüben. Indítsa el az előmelegítést. Ha a 148 °C-os véghőmérsékletet elérte, az S szimbólum jelenik meg, jelezve, hogy a termoreaktor készenléti üzemmódban van. Helyezze be az előkészített csöveket, és várja meg, amíg a hőmérséklet ismét 148 °C-ra kiegyenlítődik. Ezután nyomja meg ismét a run/enter billentyűt az időzítő és a fűtési ciklus elindításához. Ha letelt a 20 perces fűtési idő, vegye ki a forró csöveket a termoreaktorból, és helyezze állványra. Hagyja lehűlni kb. > 40 °C-ra, és keverje össze a csövek tartalmát. Hagyja leülepedni a lebegő szilárd anyagokat, és mérje meg az értéket az alkalmazott vizsgálathoz tartozó fotométer kézikönyvének utasításai szerint.
Gyakorlati tapasztalatainkból és az ügyfelek válaszaiból tudjuk, hogy a legtöbb szennyvízminta azonos eredményeket mutat, ha a 120 perces feltárási idő helyett a 20 perces feltárási időt alkalmazzuk.
Analízis:
A fent említett tesztkészletekkel meghatározható. 