Merck
Pipettahegyek
ZipTip pipettahegyek
A pipettahegyek eldobható műanyag hegyek, amelyeket pipettors folyadékok pontos és precíz adagolásához használnak. Többféle méretben és formában kaphatók, hogy illeszkedjenek a különböző típusú pipettákhoz, és az alapvető laboratóriumi kutatásokban és a klinikai diagnosztikában használják őket.
Bővebben
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf® epT.I.P.S. Pipettahegyek
Ezek a pipettahegyek standard Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean és low retention, valamint Dualfilter T.I.P.S. minőségben kaphatók. ® opciók, így kiváló választásnak bizonyulnak a sejtkultúra, gyógyszerkutatás, mikrobiológia, fehérje-tisztítás, genomics, vagy PCR.  
Eppendorf® Combitips Advanced® pipettahegyek
Ezek az ismétlő pipettahegyek változatban kaphatók: Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean és forensic DNA grade. A Biopur® hegyek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol az élő mikroorganizmusok jelenléte potenciálisan veszélyeztetheti a kísérlet integritását. Ezen túlmenően nem tartalmaznak pirogéneket, így biztosítják az endotoxinok abszolút hiányát. Ez a tulajdonság elengedhetetlen a sejttenyésztéssel, farmakológiával és orvosi kutatásokkal kapcsolatos törekvésekhez. Másrészt a PCR clean és forensic DNA grade hegyeket kifejezetten a DNS extrakcióhoz, a minták feldolgozásához és polimeráz-láncreakció (PCR) beállításához tervezték.
BRAND® pipettahegyek
BRAND® pipettahegyek színtelenek, steril és nem steril változatban is kaphatók, és polipropilénből készülnek. Olyan nyersanyagok felhasználásával készülnek, amelyek nem tartalmaznak di(2-hidroxietil)metildodecilammóniumot (DiHEMDA) és oleamidot. Ezek a pipettahegyek 0,1 μl és 10 ml közötti térfogattartományban kaphatók, és 121 °C-on autoklávozhatók. A steril pipettahegyeket béta-sugárzással fertőtlenítik. Ezenkívül ezek a pipettahegyek ömlesztve, állványként is megvásárolhatók.
Corning® pipettahegyek
Ezeket a pipettahegyeket ellenőrzött öntési környezetben gyártják, hogy minden csúcsmennyiségben biztosítsák a pontosságot és a precizitást. Ezek a pipettahegyek nem pirogénmentesek, humán DNS-mentesek, RNáz/DNáz-mentesek, és steril állapotban kerülnek forgalomba.
ART® önzáró barrier pipettacsúcsok
A precíziósan öntött csúcsok garantáltan megakadályozzák az átviteles szennyeződést a minták szívása és adagolása során. Minden Art tipp RNáz-, DNáz-, DNS- és pirogénmentesnek minősített. Az Art hegyek ideálisak genetikai vizsgálatokhoz, törvényszéki vizsgálatokhoz, általános PCR-munkákhoz és radioizotópos mintavételhez. Ezek a pipettahegyek 10 μl és 5 ml közötti térfogattartományban kaphatók. A jobb ergonómia és az alacsony visszatartás érdekében Softfit kivitelben is kaphatók. Ezenkívül Solvent Safe szénszűrővel is rendelkeznek a pipetták végső védelme érdekében szerves oldószerek pipettázásakor.
Axygen Maxymum Recovery® mikro térfogatú pipettahegyek
 Ezek a pipettahegyek nem steril polipropilénből készülnek, nem polirogenikusak és autoklávozhatók. Kompatibilisek az egy- és többcsatornás pipetták széles választékával. Ezek a hegyek RNáz- és DNáz-mentesek, és olyan belső gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos illeszkedést, megakadályozva a folyadékszivárgást.
Corning® Axygen® Automation Tips
Ezek a pipettahegyek átlátszó polipropilénből készülnek, és steril és nem steril változatban is kaphatók. Teljesen mentesek az RNáztól, a DNáztól és a humán gDNS-től. Ezek a hegyek ideálisak a folyadékok precíz és pontos adagolására számos automatizált folyadékkezelő rendszerben.
Finnpipette® pipettahegyek
A Finnpipette® pipettahegyek átlátszó és színes változatban is kaphatók, és a nem steril pipettahegyek kategóriájába tartoznak. Ezek a pipettahegyek a pipettázási feladatokban való pontosságukról és precizitásukról ismertek, és hidrofób, egyenletesen sima kialakításukkal megakadályozzák a nem kívánt folyadékvisszatartást.