Folyadékkezelés és adagolás
Különböző pipettahegyeket és pipettákat kínálunk kis mennyiségű folyadék adagolásához a vezető márkáktól, beleértve az Eppendorf® Combitips Advanced® és az ep Dualfilter T.I.P.S. termékeket.®, Corning® DeckWorks™, Lambda® és Isotip®, ART®./sup> barrier tippek és SoftFit L Reload System™, valamint a BRAND® HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT és PD-Tips.A molekuláris biológiához és sejttenyésztéshez szükséges minőségbiztosításhoz a Corning® Costar® Stripette® vagy KIMAX® 51 szerológiai pipetták nehezen verhetők.A MilliSentials™ aliquoting pipetta vezérlővel párosítva az Eppendorf® Easypet®, vagy BRAND® accu-jet® pro pipettavezérlővel, akkor egy nyerő kombinációval rendelkezik.Titrálásokhoz és analitikai kémiai technikákhoz a BRAND® BLAUBRAND® ETERNA térfogatmérős pipetták eredeti tételtanúsítással rendelkeznek.A palackos adagolók, mint például a BRAND® Dispensette® S és a seripettor® pro, a kettős fecskendős hígító Microlab® 625 a Hamilton®-tól, valamint a KDS Legato™ fecskendőszivattyúk, átfogó portfólióval rendelkezünk az általános laboratóriumi alkalmazásokhoz, hogy kielégítsük az Ön laboratóriumi igényeit.
Bővebben
NAGYSZERŰ FILTEREK
Products
Pipetták
A pipettás eszközöket pipettahegyekkel használják a folyadékok meghatározott térfogatának felszívására és adagolására.
- A kézi pipetták a levegő kiszorításától függnek a mért folyadékmennyiség leadásához.
- Elektronikus pipetták minimalizálják az ismétlődő pipettázásból eredő mozgásszervi megbetegedések lehetséges kialakulását, és általában a mechanikus változatot helyettesítik.
- Pozitív kiszorítású pipetták kis térfogatú illékony vagy viszkózus anyagok, például DNS esetén használatosak. Ezekhez egy eldobható, kapillárisból és egy dugattyúból álló mikrofecskendőcsúcsra van szükség, amely közvetlenül kiszorítja a folyadékot. A pozitív kiszorítás ideális nagy viszkozitású vagy habzó folyadékok, illetve nagy sűrűségű vagy gőznyomású folyadékok pipettázására.
- Repeat pipettes lehetővé teszi ugyanazon folyadékmennyiség ismételt adagolását több csőbe vagy furatba anélkül, hogy minden lépés között több folyadékot kellene szívni.
- Multi-channel pipettes egyetlen eszközzel több pipettázóhegyet tart a többcsöves lemezekbe történő pipettázáshoz.
Pipettahegyek
A pipettahegyek eldobható tartozékok, amelyekkel mikropipetta segítségével mért mennyiségű folyadékot lehet szívni és adagolni. A pipettahegyek kiválasztása különböző tényezőktől függ:
- Volumenkapacitás: A hegyeket úgy tervezték, hogy egy adott pipettás eszközzel együtt használva pontosan adagoljanak térfogatokat meghatározott tartományokon belül. A pontos adagoláshoz a hegy térfogatkapacitásának meg kell egyeznie a pipettázó eszköz térfogatkapacitásával.
- Az anyag: A pipettahegyek általában átlátszó, eldobható polipropilénből készülnek, hogy a tartalom könnyen látható legyen. Az üveg pipettahegyek olyan alkalmazásokban használhatók, ahol durva vegyszerek adagolására kerül sor.
- Méretek: Egyes pipettahegyek hosszúkásak géltöltéshez, mikrokapillárisok töltéséhez, PCR-hez és hosszú nyakú palackokból történő pipettázáshoz. A széles furatú pipettahegyek nagyobb csúcsnyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik viszkózus folyadékok, genomi DNS és törékeny sejtvonalak átvitelét. A pipettahegynek megfelelő méretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy tömítést képezzen a pipettás eszköz hordójával.
- Szilárdság: A hegyeket a vizsgálati igényektől függően steril vagy nem steril módon szállítjuk. A sejttenyésztési alkalmazások általában steril pipettahegyek használatát igénylik.
- Kezelés: A hegyeknek DNáz-, RNáz- és pirogénmentesnek kell lenniük. Egyes folyadékkezelési alkalmazások speciális pipettahegyeket igényelnek, amelyek bevonattal vagy kezeléssel rendelkeznek az alacsony fehérje kötődés vagy visszatartás érdekében.
- Szűrő- és gáthegyek: A szűrős pipettahegyek a rögzítési pontjuk közelében szűrőket tartalmaznak a pipettázó eszköz szennyeződésének és az adagolások közötti keresztszennyeződésnek a megakadályozása érdekében, és ajánlott, ha nukleinsavakkal, kórokozókkal vagy radioizotópokkal dolgoznak. A csúcsgátlók megakadályozzák, hogy folyadékok kerüljenek a pipettázó készülékbe. A kontamináció ellenőrzéséhez többféle szűrő- és gátlóhegy áll rendelkezésre.
- Kompatibilitás: Az univerzális hegyek kompatibilisek a legtöbb szabványos pipettával. Egyes pipetták szokatlan hordógeometriával rendelkeznek, és speciális hegyeket igényelhetnek. Bizonyos pipettahegyek merev műanyagból készülnek, ami miatt egyes pipettás eszközökkel nem kompatibilisek. A pozitív kiszorítású pipettákhoz speciális hegyek szükségesek, amelyek a viszkózus folyadékok pipettázásához kapillárt és dugattyút tartalmaznak.
Pipet-vezérlők és izzók
A pipetták és pipet-vezérlők arra szolgálnak, hogy mérés és adagolás céljából folyadékot szívjanak a szerológiai és aspirációs pipettákba.
- A mechanikus pipetták légkiszorítással adagolják a mért folyadékmennyiséget.
- Az elektronikus pipetták (más néven pipettavezérlők) ergonomikusabbak és minimalizálják az ismétlődő pipettázásból eredő esetleges sérülések kialakulását.
- >A pozitív kiszorítású pipetták nagy viszkozitású vagy habzó folyadékok, illetve nagy sűrűségű vagy gőznyomású folyadékok pipettázására szolgálnak.
Pipetták
A pipetták a szerológiában, a sejttenyésztésben és a kémiában a folyadékok pontos mennyiségének mérésére használt beosztású üveg- vagy műanyag csövek. A méréshez és adagoláshoz szükséges folyadék felszívásához egy pipettaadagoló, például egy bulb, egy pipettázó vagy egy pipettavezérlő használatára támaszkodnak. Az üvegpipetták újrafelhasználhatók, nagy pontosságú mérést biztosítanak, és kompatibilisek a keményebb oldószerekkel. A műanyag pipettákkal elkerülhető az üvegtörés problémája, és kaphatók polisztirolból (a nagy mérési pontosságot a műanyag kényelmével kombinálva), valamint polietilénből és polipropilénből a szélesebb körű vegyszerállóság érdekében.
- A szerológiai pipetták olyan üveg- vagy műanyag pipetták, amelyeket általában milliliteres folyadékmennyiségek mérésére és adagolására használnak. Általában beosztással rendelkeznek a meniszkuszszintek pontos méréséhez, és sterilen kaphatók az aszeptikus sejttenyésztési eljárásokhoz, illetve nem sterilen az általános laboratóriumi adagoláshoz. A túltöltés és a szennyeződés megakadályozására pamutdugós opciók is rendelkezésre állnak. A viszkózus folyadékok és szuszpenziók pipettázásához nagyméretű pipetták állnak rendelkezésre.
- Pasteur pipetták (más néven Transzfer pipetták) beépített gumival rendelkeznek (hasonlóan a szemcseppentőhöz), és kis mennyiségű folyadék átvitelére szolgálnak. Ezek a pipetták készülhetnek üvegből, polisztirolból vagy polipropilénből. A pasteur-pipetták és az átvezető pipetták a folyadékméréshez méretlenül vagy fokozatosan kaphatók.
- Aszpiráló pipetták folyadékok edényekből történő eltávolítására vagy felszívására szolgálnak a térfogat mérése nélkül. Általában nem osztályozottak, csak a térfogatra méretezettek, és dugaszolt vagy dugaszolatlan, steril vagy nem steril, valamint műanyagból vagy üvegből készülnek.
- Volumetrikus pipetták kalibráltak, hogy nagy pontossággal mérjenek egy meghatározott folyadékmennyiséget. A pipettának két hosszúkás szakasz között szélesebb tartálya van, és egyetlen beosztási jelzéssel rendelkezik a pontos térfogat megrajzolásához. Általában az analitikai kémiában használják laboratóriumi oldatok készítésére alapkészletből, valamint titráláshoz szükséges oldatok elkészítésére.
Bottle-top-dispensers
A palack tetején elhelyezett adagolók olyan folyadékmérők, amelyek a palackok tetejére rögzülnek, hogy lehetővé tegyék a biztonságos és reprodukálható folyadékelosztást szennyeződés nélkül. A palack tetején lévő adagolókat a felső átmérő, az anyag (a kémiai kompatibilitás biztosítása érdekében) és az adagolási térfogattartomány alapján kell kiválasztani.
Kapcsolódó források
- Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
- Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
- Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
- Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.