CRISPR Cas9 fehérjék
A Cas9 fehérje és a szintetikus vezető RNS egy komplexet - egy ribonukleoproteint (RNP) - alkot, amely a sikeres génszerkesztés kulcsa. Az RNP közvetlen bevitele a plazmidról történő expresszió helyett számos előnnyel jár: a sejtben azonnal rendelkezésre áll egy működőképes nukleáz, majd a komplex gyorsan kiürül, így a szerkesztési aktivitás rövid ideig tart. Ez csökkenti a célponton kívüli hatásokat, és nem hagy genomi lábnyomot a DNS genomba történő integrációjából.
Az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb Cas9 fehérje kiválasztása biztosítja a kísérleti célok sikerét. Akár olyan Cas9 fehérjére van szüksége, amely nagyon alacsony off-target hatással rendelkezik, akár génaktiválási/gátlási vizsgálatokra alkalmas, akár a szállítás vizualizálását lehetővé tevő fehérjére, mi olyan lehetőségeket kínálunk, amelyek az Ön számára működnek. A Cas9 fehérjék legnagyobb választékával rendelkezünk, így ezeknek és sok más specifikációnak is meg tudunk felelni.
A Cas9 fehérjéink néhány jellemzője a következők:
- Több nukleáris lokalizációs jel (NLS) a specificitás érdekében
- Szigorú gyártási és tisztítási szabványok
- Nagy szerkesztési aktivitás és specificitás - ne kössön kompromisszumot!
- Redukált off-célzás tranziens expresszióval
Amint kiválasztotta a Cas9 fehérjét, nézze át RNP protokollokat, hogy pontosan lássa, hogyan működhetnek ezek a hatékony eszközök az Ön számára.
A Cas9-GFP fehérjékkel kapcsolatos további információkért kattintson ide.
Tervezze meg és rendelje meg a gRNS-eket az RNP-komplex kiegészítéséhez:
Kapcsolódó termékek
Keresés előre megtervezett és egyedi gRNAs
megrendeléséhez gRNS
Kiemelt események
Az ingyenes eBook, amely a CRISPR-kísérletek megértéséhez, tervezéséhez és végrehajtásához nyújt segítséget. Töltse le a példányát most!
Videó - A CRISPR alapvető előnyei
Cas9-GFP fehérjék - A CRISPR kísérlet vizualizálása.