Ribonukleoprotein (RNP) protokollok szintetikus sgRNS-ek és Cas9 fehérjék használatával
CRISPR RNP-alapú genomszerkesztési alkalmazások
Noha a CRISPR rendszer plazmidokon keresztül is bejuttatható a sejtekbe, a Cas9 RNP közvetlen bejuttatása erősíti és bővíti a CRISPR genommódosítási technológia alkalmazási lehetőségeit, mivel kiküszöböli a plazmid DNS-nek a gazdagenomba való integrálódásának lehetőségét. Az RNP-komplexek gyorsabb génszerkesztést tesznek lehetővé, mivel a funkcionális nukleáz azonnal elérhető a sejtben, a komplexek pedig gyorsan lebomlanak és kiürülnek, így a szerkesztési aktivitás rövid ideig tart. A sejtekben rendelkezésre álló RNP rövidebb ideje csökkenti a célponton kívüli hatásokat.
1. ábra.A CRISPR egyrészes és kétrészes rendszerek sematikus ábrája a Cas9 fehérjével, a ribonukleoprotein (RNP) összetételét szemléltetve. A kettősszál-törés létrejötte után a sejt DNS-gépezet két lehetséges javítási útvonalat választ; a nem-homológ végcsatlakozást (NHEJ), az indelképzést vagy a homológia által irányított javítást (HDR) a célzott inszerciók vagy knock-inek esetében.
Detapétizált protokollok
Szintetikus vezetőink a génszerkesztési alkalmazások széles körével kompatibilisek. Legyen szó általános felhasználási útmutatókról, nukleofekciós & embriók mikroinjekciójáról, T-sejt szerkesztésről vagy iPSC protokollokról. Segítséget találhat a downstream hasítási hatékonyság értékeléséhez, a klónok izolálásához &; szűréséhez és a hibaelhárításhoz is.
Primer T-sejtek szerkesztése RNP használatával
A ribonukleoprotein (RNP)-alapú genomszerkesztési kísérletek még soha nem voltak olyan egyszerűek, mint a Sigma-Aldrich® szintetikus szintetikus vezető RNS-ek és Cas9 fehérjék segítségével, azonban egyes sejteket nehezebb szerkeszteni, mint másokat. Kiterjedten validáltuk a reagenseket és protokollokat, hogy a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokban is működjenek, beleértve a primer T-sejteket, amelyek számos jelentős kihívást jelentenek, amelyeket le kell küzdeni, amikor egy konstrukció vagy gén kiütésére vagy kiütésére teszünk kísérletet. Az sgRNS-ekkel azonban primer humán T-sejtekben olyan hatékonyságú és specificitású szerkesztés érhető el, amely meghaladja a kétrészes útmutató rendszereket (2. ábra az alábbi adatlapon) Mind a primer T-sejtekben, mind a PBMC-kben, hogy biztosak legyünk benne, a Sigma-Aldrich® sgRNS -ek nagymértékben specifikus párosított nickáz és Cas9 nickáz, vagy egyhelyű SpCas9 fehérje formájában is bevezethetők, hogy a PD-1 gén teljes kiütését érjük el, PD-1 expresszióval és NGS-sel mérve (2. ábra az alábbi adatlapon). Az sgRNS-ek gyorsan tervezhetők bármely génhez akár egyetlen cél-RNS-ként, akár a párosított nikáz rendszer részeként, ideálisak különböző humán sejttípusokhoz, beleértve a primer T-sejteket is. A Cas nukleázok, amikor fehérjeformátumban, egyetlen módosított vezető RNS-szel (gRNS) előkomplexálva, nem pedig plazmidon kódolva kerülnek a kutatókhoz, lehetővé teszik a CRISPR terápiás területen történő használatának történelmileg korlátozó tényezőinek, a célponton kívüli hatásoknak, az alacsony hatékonyságnak és az idegen DNS-re adott nemkívánatos sejtválaszoknak a megkerülését. Ha biztosra kell mennie, a Sigma-Aldrich® sgRNS-ek az egyetlen olyan vezető RNS-ek, amelyek mögött 100%-os teljesítménygarancia áll - előre megtervezett és egyedi szekvenciák.
2. ábra.A csak egyetlen aktív vágó doménnel rendelkező RNP-nikáz rendszerekkel történő szerkesztés, majd a proximális vezető RNS-ekkel párban történő szállítás pontos kettősszálú töréseket tesz lehetővé, és hiper-specifikus és hatékony genomszerkesztést biztosít a nehezebben szerkeszthető sejttípusokban.
Kipróbált, nagy teljesítményű génszerkesztés egérembriókban
Az egérmodellek létrehozása munkaigényes és költséges folyamat, de létfontosságú az egészség és a betegségek megértését célzó alapkutatásokban. A Sigma-Aldrich® sgRNS teljesítményét a legmagasabb szinten teszteltük az egérembriókban történő génszerkesztési alkalmazásokhoz, összehasonlítva sgRNS-ünket más vezető szolgáltatókkal több genomiális helyen egérembriókban.
A többszörös ismétlések minden egyes helyen egymás melletti összehasonlításban feltárták az azonos sgRNS-célpontok szerkesztési hatékonyságának különbségeit a Sigma-Aldrich® és más vezető szolgáltatók között. Egy független, kiemelkedő, egér core facility által párhuzamosan végzett kísérletek azt mutatják, hogy a Sigma-Aldrich® single guide-ok vágási hatékonyságban fölényes teljesítményt nyújtanak. Ezenfelül nem volt növekedés a toxicitásban az embriók túlélőképességére nézve. Összességében, az adatok azt mutatják, hogy a mi nagy aktivitású és tiszta sgRNS-ünk kiváló génszerkesztést biztosít egy független létesítmény által végzett kísérletekben az embriók mikroinjekciójától vagy elektroporációjától független versenytársakhoz képest.
3. ábra.Az egérembriókban végzett génszerkesztés hagyományosan hosszú folyamat, azonban az RNP-alapú szerkesztés a CRISPR segítségével csökkenti a folyamat bonyolultságát. Egérmodellek gyorsan létrehozhatók, szinte bármilyen célpontra. Szintetikus sgRNS-eink alkalmasak mind az embriók mikroinjekciózására, mind az embriók elektroporációjára.
Kapcsolódó termékek
1. táblázat: Cas9 fehérje termékek
2. táblázat: Egyéb kapcsolódó termékek
Hibaelhárítás
Ha nem figyelhető meg vágás, és okkal feltételezhető, hogy a kísérlet hibás, a következő szempontok segíthetnek a kísérlet hibaelhárításában.