AIDDISON™ AI Gyógyszerkutatás
Az IN-SILICO-DROGKUTATÁS ÚTJA ITT KEZDŐDIK
AIDDISON™ hatóanyag-kutató szoftver egyesíti a mesterséges intelligencia (AI), a gépi tanulás (ML) és a számítógéppel támogatott gyógyszertervezés (CADD) módszereit, hogy értékes eszköztárként szolgáljon a gyógyszerkémiai igények kielégítésére. A hatékony és eredményes ligandumalapú és szerkezetalapú hatóanyagtervezés egységes platformjaként integrálja a virtuális szűrés minden aspektusát, és támogatja a vezető felfedezés és a vezető optimalizálás módszereit.
Az AIDDISON™ ELŐNYEI A DROGKUTATÁSBAN
- Teljesen integrált szoftver: Egy platformon található az összes in silico gyógyszerkutatási eszköz a zökkenőmentes adatáramlás érdekében. Nincs szükség az eszközök közötti váltásra és az adatok újraformázására.
- Masinatanuló modellek: Az első alkalommal bevezetett modelleket a gyógyszergyártó cégek saját és bevált kísérleti vizsgálati adatain képzik ki, a végső rugalmasságot pedig további saját adathalmazokon való további képzés biztosítja.
- Generatív modellezés: A platform megkönnyíti de novo a kívánt "gyógyszer-szerű" tulajdonságokkal rendelkező kismolekulák tervezését.
- Cloud-natív rendszer: Biztonságos, skálázható, igény szerinti felhőszolgáltatások támogatják a komplex számításokat a megbízható eredmények gyorsabb eléréséhez.
- A legmagasabb szintű biztonsági szabványok: Az ISO 27001 tanúsítás biztosítja a biztonságos végponttól végpontig tartó adatáramlást.
- Egyszerű használat: A sokoldalú és intuitív eszköz gyorsítja a gyógyszerkutatásokat.
- Időmegtakarítás és költséghatékonyság: Az in-silico szűrés gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalt biztosít a molekula tervezéstől a kémiai szintézisig.
A DROGKANDIDÁTUMOK SZŰRÉSÉNEK VALÓSIDEJŰ OPTIMÁLÁSA AZ AIDDISON™ SOFTWARE segítségével
De-novo molekuláris tervezés
Tárja fel a nem kötött kémiai teret a mesterséges intelligencia-alapú generatív kémiai modell segítségével, beépített szintetizálhatósági értékeléssel.
A generatív modell lehetővé teszi:
- Generáljon hatóanyag-szerű molekulákat és javítsa a keresési kimenet diverzitását az AI-modell alapján
- Optimalizálja a szintézis elérhetőségi pontszámát a SYNTHIA™ retroszintézis szoftver alapján
Hasonlóság és farmakofór keresés
Fedezze fel az érdeklődésre számot tartó virtuális molekulák milliárdjait a 2D szerkezeti és farmakofór hasonlósági módszerekkel. Az FTrees, BiosolveIT által támogatott.
Ez a funkció lehetővé teszi:
- Az ultranagy, kereskedelmi és szabadalmaztatott kémiai terek feltárását a kémiai szerkezethasonlósági egyezés és farmakofór keresés segítségével
- Automatikusan kiszámítja a fizikai-kémiai és ML-alapú ADME-előrejelzéseket
Az alak alapú keresés
A 3D molekulaszerkezeteket egy referencia ligandumhoz igazíthatja, hogy az alak kereséssel azonosítani tudja a legközelebbi megfelelő gyógyszerjelölteket. A Flare™, a Cresset által támogatott.
Szűrés, rendezés és klaszterezés a molekulák optimális részhalmazának kinyeréséhez a következők alapján:
- A "gyógyszer-szerű" tulajdonságok több paraméteres optimalizálása
- Dimenzionalitáscsökkentés és grafikus tulajdonságok közötti korreláció
Molekuláris dokkolás
Hitelesítse több száz kívánt gyógyszerjelölt molekuláris kölcsönhatását a fehérje aktív helyével a legjobb fehérje-ligandum kötődés érdekében. A Flare™, Cresset segítségével.
Véglegesítse a gyógyszerjelöltek készletét a következők alapján:
- 3D molekulaillesztés
- 3D tulajdonságértékelés alak alapú illesztés és fehérje-ligandum kölcsönhatások segítségével
Felhasználói vélemények
"AIDDISON™ egy integrált és könnyen használható eszköz a vezető kutatók azonosítására, amely a molekulák modellezéséhez, dokkolásához és pontozásához szükséges eszközcsomagot egyesíti."
-SVP, Gyógyszerkutatás,
Emerging Biotech
"A különböző előrejelző, dokkoló és elemző eszközökkel ez a szoftver lehetővé teszi a gyógyszerkutatás felgyorsítását."
-Kémiai vezető,
Gyógyszeripar
"AIDDISON™ egyesíti az adatelemzést a több virtuális adatbázisban való keresés képességével a találatbővítés hatékony elvégzése érdekében, miközben előzetes molekulamodellezést is tartalmaz a strukturális betekintés érdekében."
- Gyógyszerkutató gyógyszerkémikus,
Kialakulóban lévő biotechnológiai cégek
"A molekuláris modellezés és a nagy kémiai terek felfedezése iránt érdeklődő gyógyszerkémikusok számára egyablakos műhely."
-Medicinális kémikus,
Emerging Biotech
Találja meg a megfelelő molekulát az AIDDISON™ DRUG DISCOVERY SOFTWARE segítségével
Tapasztalja meg, hogy az AIDDISON™ AI-platform hogyan biztosíthatja az inspirációt és az innovációt ahhoz, hogy gyorsabban és olcsóbban hajtsa végre a gyógyszerkutatását.
Lépjen kapcsolatba csapatunkkal, ha többet szeretne megtudni
Kapcsolódó termékforrások
- White Paper: Using AI-Powered Software to Accelerate and Optimize Novel Drug Design
AIDDISON™ uses a scientific approach to first generate thousands of viable candidate molecules as the starting point in an analysis.
- Flyer: AIDDISON™ AI Powered Drug Discovery
AIDDISON™ combines the power of artificial intelligence (AI) and computer-aided drug design (CADD) tools into a single integrated platform for virtual screening, scaffold hopping, hit identification, and lead optimization in medicinal chemistry.
Kapcsolódó webináriumok
A webináriumon megtudhatja, hogy az AIDDISON™ szoftver legújabb, GOSTAR® robust adatbázisokkal kibővített frissítése hogyan teszi lehetővé a gyógyszerkémikusok számára, hogy forradalmasítsák munkafolyamataikat.