Kapcsolási reagensek és nukleozidok
Az oligoszintézisben és azon túlmenően hasznos építőelemek, kapcsolási reagensek és nukleozidok gyűjteményét kínáljuk. A nukleozidok és a módosított nukleozidok a nukleinsavakat (DNS és RNS) alkotó alapvető szerkezeti egységek, amelyek minden élőlényben a genetikai információ kódolásáért, továbbításáért és kifejezéséért felelősek. A biológiai rendszereken kívüli oligonukleotidszintézis olyan előre meghatározott szekvenciájú nukleinsavak kémiai szintézise, amelyek a természetben előforduló nukleozidokon túlmenő nukleozidokat is tartalmazhatnak. A tipikus oligonukleotidszintézis nukleozid-foszforamiditok felhasználásával négylépcsős folyamat során történik: deblokkolás, csatolás, fedés és oxidáció. A kapcsolási reagensek fontos szerepet játszanak ezekben a lépésekben, a hatékony kapcsolási aktivátorok biztosítják, hogy a reakciók gyorsak és szinte kvantitatívak legyenek.
A nem természetes nukleozidok nukleinsavakba történő beépítésének képessége számos kutatási felhasználási lehetőséget eredményezett, pl:
- szekvencia kimutatása
- hidrolízis-rezisztencia
- szekvenálás
- enzimgátlás
A nukleozidkémia nem természetes analógokat állított elő, amelyek hasznosak voltak a gyógyászatban kemoterápiás és vírusellenes alkalmazásokban, például a reverz transzkriptáz gátlásában. A nem természetes bázisok, nukleozidszármazékok és köztes termékek választéka hasznos kiindulópontot nyújt Önnek az oligo- vagy nukleozidanalóg szintézis igényeihez.