C–C kötésképző reagensek
A szén-szén (C-C) kötésképzés a szintetikus szerves kémia egyik alapvető átalakulása. Egy szénváz kidolgozása és bővítése C-C kötésképző reakciók sorozatán keresztül kiemelkedő fontosságú a gyógyszerkémia, az agrokémiai szintézis és a természetes termékek szintézise szempontjából.
A C-C kötésképzéshez rendelkezésre álló szintetikus módszerek terén óriási előrelépés történt a robusztus és megbízható keresztkapcsolási protokollok kifejlesztésének, a különböző fémorganikus reagensekhez való jobb hozzáférhetőségnek, valamint a sztöchiometrikus reagensek létrehozásának és fejlesztésének köszönhetően, amelyek egy adott széntartalmú rész elhelyezését szolgálják.
A nagy teljesítményű C-C kötésképző reagensek széles skálájával rendelkezünk. Foszfóniumsóinkat Wittig-reakciókban, foszfonátjainkat pedig Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) reakciókban alkalmazzuk különböző alkéntartalmú termékek előállítására. A trifluormetilezéshez és difluormetilezéshez sokféle reagenssel rendelkezünk, amelyek közül sok enyhe körülmények között alkalmazható és széles szubsztrátkörrel rendelkezik. Palládium, ruténium és egyéb fém prekatalizátorok és katalizátorok széles választéka optimális a különböző keresztkapcsolási reakciókhoz. További szén-szén kötést képző reagensek közé tartoznak a boronsavak és származékok, alkinok, triflátok és halogénezett szubsztrátok. Ezen kívül különböző katalizátorok állnak rendelkezésre az olefin- és alkin-metatézishez az Ön kutatásaihoz.
Szén-szénkötés-képző reagensekkel indítsa el szerves reakcióit, hogy új határokat érjen el.
Az új határok eléréséhez.Products