Csatlakoztatás/leválasztás a biológiai feldolgozáshoz
A csöveket, csatlakozókat, bilincseket, szelepeket és leválasztókat tartalmazó sterilizált folyadékátviteli rendszerek kritikus kapcsolatot biztosítanak az eldobható folyadékpályák és az aszeptikus folyamat különböző lépései között, legyen szó akár műanyagból rozsdamentes vagy műanyagból műanyagba történő átvitelről. Háromféle csatlakozót és egy krimpelőszerszámot kínálunk a steril szétkapcsoláshoz. A szabványos egyszer használatos szerelvényeket a kereskedelemben kapható gyakori csőtípusokkal is konfigurálhatjuk, mint például a platinával keményített szilikon és a C-Flex® 374 termoplasztikus elasztomer.
Megbízható és könnyen használható Lynx® csatlakozók egyedi kialakításúak, amelyek lehetővé teszik a folyadék átvitelét és fenntartják a sterilitást. A Lynx® csatlakozók külön-külön vagy komplett szerelvény részeként kaphatók.
Bővebben
Products
Lynx® CDR (Connect, Disconnect, Reconnect) csatlakozó</h2>
A Lynx® CDR csatlakozó megbízható és validált kapcsolatot biztosít a steril folyadékok többszöri átviteléhez. Úgy tervezték, hogy rugalmasságot biztosítson az egyszer használatos biofeldolgozásban azáltal, hogy akár hat csatlakozást, szét- és újracsatlakozást tesz lehetővé több áramlási útvonalon, miközben steril és szivárgásmentes marad. A Lynx® CDR steril csatlakozó a méretek széles skáláján kapható, a 3/8 hüvelykes tömlőcsonkoktól az 1½ hüvelykes TC-ig, és a mintavételtől a közbenső adagolásokon át az ömlesztett folyadékok átviteléig terjedő konfigurációkban. Nedvesen és nyomás alatt egyaránt csatlakoztathatja, szét- és újracsatlakoztathatja egyszer használatos és hibrid rendszereit.
Lynx® S2S (Steril a sterilhez) csatlakozó
Lynx S2S (steril a sterilhez) csatlakozó
Lynxsup>® S2S csatlakozó egy egyszer használatos, egyszeri működtetésű, gamma- és autokláv-kompatibilis egyszer használatos eszköz, amely sterilizált folyadékpályákat köt össze. A női és a férfi csatlakozó összekapcsolása után a steril folyadékút engedélyezve van, és nem lehet szétszerelni.
Lynx® ST (Steam-To) csatlakozó
A Lynx® ST csatlakozó lehetővé teszi a gőzölhető keménycsöves technológiai berendezések integrálását eldobható steril folyadékpályákkal. A ¼ hüvelykes, ½ hüvelykes és 1 hüvelykes méretben kapható Lynx® ST csatlakozó gazdaságos, egyszerű és megbízható steril csatlakozást biztosít a steril folyadékok biztonságos átviteléhez vagy mintavételezéséhez. A Lynx® ST csatlakozó gamma- és autokláv-kompatibilis, így ideális a sterilizált szerelvényekbe való beépítéshez.
Szteril szétkapcsolás
A NovaSeal™ krimpelőszerszám biztonságosan lezárja és szétkapcsolja az egyszer használatos szerelvényt két steril folyadékútra. A kézi és akkumulátoros formában kapható szerszám egyetlen egyszerű mozdulattal egyszerre krimpeli és vágja el a csiptetőcsövet és a szilikoncsövet. Ez a pinch-pipe/cső kombináció és krimpelő szerszám steril eszközt biztosít a Mobius® szerelvény elvágásához és szétválasztásához, a sterilitás fenntartásához, valamint a folyadék biztonságos védelméhez a külső környezettől.
Kapcsolódó termékforrások
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector