Merck
Reakció tisztítás
Egy többcsatornás pipetta aprólékosan adagolja a rózsaszín folyadékot egy átlátszó mikrolemezbe az elmosódott laboratóriumi berendezések hátterében.
A PCR-reakciók, a restrikciós emésztések, a szekvenálási reakciók, valamint az agaróz- és poliakrilamid gélkivonatok tisztítása elengedhetetlen az olyan szennyeződések, mint a sók, enzimek, nem beépült dNTP-k, primerek, etídium-bromid és egyéb szennyeződések eltávolításához, amelyek zavarhatják a későbbi elemzéseket. Az enzimatikus reakciókból vagy előre tisztított mintákból származó DNS és RNS tisztítására szolgáló termékek választéka áll rendelkezésre a rugalmasság és a kényelem érdekében.
Bővebben
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
GenElute™-E tisztítókészletek
AGenElute™-E DNS-tisztító készletek egy méretkizárástól függő negatív kromatográfiás technikát alkalmaznak a nukleinsav izolálására és tisztítására egyetlen pörgetéssel.
  • Egyszerűsített munkafolyamat
  • csökkentett műanyaghulladék és nincsenek veszélyes kötő- vagy mosópufferek
  • Környezetbarát csomagolás
  • A portfólió mind DNS-, mind RNS-tisztító készleteket tartalmaz
GenElute™ PCR Clean-Up Kits
  • A GenElute™ PCR Clean-Up Kit az egyszálas vagy kétszálas PCR-amplifikációs termékek gyors tisztítására szolgál. Ez a kit eltávolítja a primerek és egyéb komponensek 99%-át, így akár 100 μL vagy 10 μg PCR-amplifikált DNS-t is tisztít 8 perc alatt, akár 95%-os visszanyerés mellett.
  • A GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit lehetővé teszi a PCR-termékek nagy áteresztőképességű tisztítását vákuummal vagy centrifugálással. Ez a kit tartalmazza a nagy tisztaságú PCR-termékek tisztításához szükséges reagenseket. A DNS visszanyerése 75-90% a 100 és 10 000 bp közötti fragmentumok esetében a primerek, primer-dimerek, nukleotidok, sók és polimeráz eltávolításával.
Multiscreen® PCR tisztító szűrőlemezek/h2>
A Multiscreen® PCR szűrőlemezek gyors, automatizálható megoldást kínálnak a nagy áteresztőképességű PCR tisztításhoz, nagy tisztaságot és magas visszanyerést biztosítva.
  • >99.5% primer eltávolítás
  • MultiScreen® PCR96 szűrőlemezek 150-300 µl térfogatú mintákhoz
  • MultiScreen® PCR384 szűrőlemezek 20-100 µL mintatérfogathoz
  • MultiScreen® PCRµ96 mikró szűrőlemez ajánlott kis fragmentumokhoz (1-150 bp) és kisebb térfogatokhoz (20-150 µl)
GenElute™ Gel Extraction Kit
A GenElute™ Gel Extraction Kit a lineáris és plazmid DNS fragmentumok gyors tisztítására szolgál standard vagy alacsony olvadású agaróz gélekből. Ez a kit használható a DNS tisztítására poliakrilamid gélekből is.
  • Megköti akár 10 μg DNS-t
  • Még 80%-os visszanyerés
  • Még 3.5 g agaróz feldolgozható oszloponként
  • Kompatibilis a TAE vagy TBE pufferben lévő standard és alacsony olvadású agarózzal egyaránt
Montage DNA Gel Extraction Kit
A Montage DNA Gel Extraction Kit gyors és hatékony megoldás a teljes funkcionalitású DNS kinyerésére agaróz gélszeletekből. Egyetlen 10 perces pörgetés során az érdeklődésre számot tartó DNS-t tartalmazó agarózgélt fragmentáljuk és összenyomjuk, hogy a szekvenálásra vagy klónozásra kész DNS-t extrudáljuk.
  • Maximalizálja a DNS visszanyerését agaróz gélszeletekből
  • Egy 10 perces spin teljesen funkcionális DNS-t nyer vissza
  • A megtisztított DNS készen áll a klónozásra vagy szekvenálásra
SigmaSpinsup>® Szekvenálási reakció tisztító oszlopok és lemezek
  • SigmaSpin® A reakció utáni tisztítóoszlopok ideálisak a kisebb áteresztőképességű alkalmazásokhoz, és gyors, egyszerű és rendkívül hatékony módszert biztosítanak a be nem épült festékek, felesleges sók és egyéb zavaró reakciókomponensek eltávolítására.
  • A SigmaSpin™ 96-lyukú Post-Reaction Clean-Up lemezek gyors, egyszerű és rendkívül hatékony módszert biztosítanak a be nem épült színezékek, felesleges sók és egyéb zavaró reakciókomponensek eltávolítására.
Montage and Multiscreen® Sequencing Reaction Cleanup Plates</h2>
A Montage és a MultiScreen® Sequencing Reaction Cleanup termékek szabadalmaztatott méretkizáró membránt tartalmaznak, hogy nagy tisztaságú szekvenálási reakciótermékeket kapjunk. A 96 és 384 lyukú formátumban kapható lemezek vákuumvezérelt protokollt követnek, és automatizálhatóak.
  • 10 perces vákuumvezérelt protokoll
  • Kompatibilis a különböző sablonokkal
  • A BigDye™ vegyszerekkel való használatra optimalizált