gDNS tisztítás
A DNS-tisztító készleteket a DNS mintákból történő kivonására és izolálására használják, eltávolítva a biológiai és kémiai szennyeződéseket, például a sejttörmeléket, szérumot, fehérjéket, lipideket és ionos komponenseket. A DNS-tisztító készleteket DNS-minták tisztítására és előkészítésére is használják különböző downstream alkalmazásokban való felhasználáshoz, beleértve a klónozást, génszerkesztést, in situ hibridizációt, PCR-t, qPCR-t, multiplex PCR-t, szekvenálást és következő generációs szekvenálást (NGS).
Szakaszok áttekintése
Products
GenElute™ DNS-tisztító készletek
A klasszikus GenElute™ DNS-tisztító készletek szilikagyantát használnak a DNS erős megkötésére magas sótartalmú körülmények között, lehetővé téve a fehérjék, kis RNS-ek és egyéb molekulák eltávolítását só/etanol oldattal végzett mosási lépésekkel. A mosás után a tisztított DNS-t vízzel vagy TE-pufferrel eluáljuk. A GenElute™ DNS-tisztító készletek széles skálája áll rendelkezésre, amelyek meghatározott mintatípusokra szabva lehetővé teszik a genomi DNS (gDNS) tisztítását sejtkultúrából, emlősök szövetéből, vérből, baktériumokból, vírusokból, növényi szövetekből, talajból, vízből, vizeletből és székletből. A GenElute™ Cell-Free DNA Kits a keringő szabad DNS (cfDNS) gyors és hatékony tisztítását biztosítja a 100 bp - 500 bp tartományba eső sejtmentes DNS-fragmentumok kinyerése érdekében, amelyek alkalmasak a downstream alkalmazások széles körére, beleértve az újgenerációs szekvenálást, a qPCR-t és a biszulfit-szekvenálást.
Tulajdonságok:
- Szilika-alapú DNS-tisztítási módszer
- Nagy hozamú, nagy tisztaságú DNS a legalacsonyabb költséggel előkészítésenként
- A laboratóriumi munkafolyamatokban a DNS tisztítására leggyakrabban használt technika
- ~90 perces protokoll (a lízis ideje függvényében változik)
- Készletek átfogó portfóliója meghatározott mintatípusokra szabva
- Vákuum és spin formátumok
- Multianalit (kettős RNS/DNS kopurifikációs készletek) elérhető
GenElute™-E Single Spin DNS-tisztító készletek
AGenElute™-E DNS-tisztító készletek egy negatív kromatográfiás, méretkizárástól függő technikát alkalmaznak a nukleinsav izolálására és tisztítására egyetlen spin során. A méretkizárásos kromatográfiában a molekulákat méret szerint választják el. A kisebb molekulák, például a fehérjék, lipidek és ionos komponensek az oszlop állófázisának pórusaiban rekednek. A nagyobb DNS-molekulák gyorsan átáramlanak az oszlopon, mivel túl nagyok ahhoz, hogy a pórusokba bejussanak. Ezt a méretkülönbséget kihasználva a GenElute™-E tisztító készletek lehetővé teszik a DNS tisztítását egyetlen pörgetéssel, többszörös kötési és mosási lépések nélkül.
Tulajdonságok:
- Negatív kromatográfiás DNS-tisztítási módszer méretkizárás alapján
- Egyszerűsített munkafolyamat Gyors protokoll (3 perc gyakorlati idő, összesen 15-45 perc a lízis idejétől függően)
- Kisebb kémiai szennyeződések, nincsenek kaotróp sók vagy alkoholos mosóoldatok, amelyek gátolhatják a későbbi folyamatokat, például a PCR-t
- li>>Kisebb biológiai szennyeződések, a genomi DNS kisebb nyírása a spinlépések csökkentett száma miatt
- csökkentett műanyaghulladék és nincsenek veszélyes kötő- vagy mosópufferek
- Környezetbarát csomagolás
- Egyszerűen követhető protokollok és ellenőrző listák
- Genomi DNS-tisztításhoz, PCR-tisztításhoz és gélkivonáshoz szabott készletportfólió
EXTRACT-N-AMP™ PCR KITS
Az Extract-N-Amp™ PCR-készletek az első integrált DNS extrakciós és amplifikációs készletek vér-, szövet- és növényi mintákhoz. Ezek az innovatív készletek minden szükséges reagenssel rendelkeznek a DNS gyors felszabadításához és az érdeklődésre számot tartó célpontok PCR-rel történő felerősítéséhez. Az újszerű extrakciós módszer kiküszöböli a hosszadalmas enzimes emésztést vagy homogenizálást. A készletek tartalmaznak egy speciálisan összeállított hot start PCR ReadyMix™-et is a közvetlenül a kivonatból történő amplifikációhoz.
Tulajdonságok:
- Integrált tisztítás és amplifikáció
- Egyszerűsített mintafeldolgozás
- A készletek tartalmazzák az összes reagenseket, saját fejlesztésű puffereket és enzimeket, amelyek szükségesek az érdeklődésre számot tartó célpontok gyors kivonásához és amplifikálásához a különböző sejtekből és nbsp;szövetekből
- A REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ inert festéket tartalmaz, amely nyomkövető festékként működik, és lehetővé teszi a PCR-reakció kényelmes betöltését agaróz gélekre az elemzéshez
Kapcsolódó termékforrások
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.