RNS tisztítás
Az RNS-tisztítás az RNS könnyű lebonthatósága miatt számos elemzés első kritikus lépése. A GenElute™ RNS-tisztító készletek lehetővé teszik az RNS gyors és hatékony tisztítását különböző forrásokból, minimális lebomlással, maximális tisztasággal, valamint magas visszanyeréssel és hozammal. A GenElute™-E Single Spin RNS-tisztító kitek egyetlen pörgetéssel megtisztíthatják az RNS-prepeket a PCR és a downstream alkalmazásokhoz.
Bővebben
Products
GenElute™ RNS-tisztító készletek
A klasszikus GenElute™ RNS-tisztító készletek szilícium-dioxidot vagy szilícium-karbidot használnak az RNS erős megkötésére, lehetővé téve a fehérjék és más biológiai szennyeződések eltávolítását a mosási lépések során. Az mRNS-tisztító készletek polisztirol gyöngyökhöz kovalensen kötött oligo dT30-at használnak a poliadenilált mRNS hibridizációval történő befogásához. A mosás után a tisztított RNS eluálódik. A GenElute™ tisztító kitek széles választéka áll rendelkezésre, amelyek a specifikus mintatípusokra szabva lehetővé teszik a teljes RNS és mRNS tisztítását sejtekből, szövetekből, szérumból, plazmából, baktériumokból, vírusokból és növényi szövetekből.
Tulajdonságok:
- Nagy hozamú, nagy tisztaságú RNS minimális degradációval
- Készletek átfogó portfóliója, amely a teljes RNS vagy mRNS tisztítására optimalizált különböző mintatípusokból
- Különböző méretekben és formátumokban kapható, a miniprep, midiprep és maxiprep kitektől a 96 lyukú, nagy áteresztőképességű kitekig
- Mellékletet tartalmaz az RNS/DNS együttes tisztításhoz szükséges kitekből
- Vákuum és spin formátumokban
GenElute™-E single spin RNS-tisztító készletek
AGenElute™-E RNS-tisztító készletek egy méretkizárástól függő negatív kromatográfiás technikát alkalmaznak a nukleinsav izolálására és tisztítására egyetlen pörgetéssel. A kisebb molekulák, például a fehérjék az oszlop állófázisának pórusaiban rekednek. A nagyobb RNS-molekulák gyorsan átáramlanak az oszlopon, mivel túl nagyok ahhoz, hogy a pórusokba bejussanak. Ezt a méretkülönbséget kihasználva a GenElute™-E tisztító készletek lehetővé teszik az RNS tisztítását egyetlen pörgetéssel, többszörös kötési és mosási lépések nélkül.
Tulajdonságok:
- Negatív kromatográfiás RNS-tisztítási módszer méretkizáráson alapul
- Egyszerűsített munkafolyamat
- Gyors protokoll (3 perc gyakorlati idő, összesen 15 perc előkészítési idő)
- Kevesebb kémiai szennyeződés, nincsenek kaotróp sók vagy alkoholos mosóoldatok, amelyek gátolhatják a későbbi folyamatokat, például a PCR-t
- csökkentett műanyaghulladék és nincsenek veszélyes kötő- vagy mosópufferek
- RNS-tisztításra szabott készletek
RNS-tisztítás alapjai
Az RNS lebomlás elleni védelmére számos reagens áll rendelkezésre. A Stabilyser™ reagens a fehérjék, DNS és RNS szövetmintákból történő hatékony extrakciójára, stabilizálására és tárolására optimalizált detergensek és oldószerek szabadalmaztatott formulája. Az RNaseZAP™ reagens egy tisztítószer az RNáz eltávolítására üvegeszközökről, műanyag felületekről, munkalapokról és pipettákról. Az RNAlater® reagens egy vizes, nem toxikus szöveti tároló reagens, amely gyorsan áthatol a szöveteken, hogy az RNáz inaktiválásával stabilizálja és megvédje a sejtek RNS-ét és megvédje azt. Az RNAstable® reagens a tárolócsövek vagy -lyukak aljának bevonására szolgál, és szobahőmérsékleten védi a pikogrammtól a mikrogrammig terjedő mennyiségű RNS-t.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
Kapcsolódó webináriumok
Nézze meg rövid webináriumunkat, hogy megtudja, hogyan teszi lehetővé a Stabilyser™ reagens a kiváló minőségű RNS és funkcionálisan aktív fehérje hatékony szöveti lízisét és stabilizálását.