Merck
KezdőlapProductsLabwareLaboratory EquipmentLaboratóriumi centrifugálás
Laboratóriumi centrifugálás
A centrifugákat és mikrocentrifugákat a mikrobiológia, a szövettenyésztés, a molekuláris biológia, a PCR, a genomika, a klinikai alkalmazások, a gyógyszerkutatás és a proteomika területén használják. A centrifugálási sebesség és a g-erő, az alkalmazás, a minta mérete, az áteresztőképesség és a helyigény alapján kell kiválasztani őket. Vannak olyan modellek, amelyek megfelelnek az alacsony áteresztőképességű, egyéni, asztali igényeket kielégítő modelleknek, egészen a nagy térfogatú, nagy sebességű, hűtött modellekig. Centrifugák, rotorok, vödrök és adapterek választékát kínáljuk az Ön feldolgozási igényeinek megfelelően.     
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf® centrifugák
Az Eppendorf® portfólió a centrifugák átfogó termékcsaládját kínálja, beleértve a mini-centrifugákat, mikrocentrifugákat, kompakt centrifugákat és nagy kapacitású, hűtőberendezéssel ellátott és hűtés nélküli asztali centrifugákat, hogy megfeleljen az Ön napi laboratóriumi követelményeinek. Az Eppendorf® márka a legelső centrifuga 1964-es bevezetése után ma már számos centrifuga modellel rendelkezik, mint például:
  • Centrifuga 5425 / 5425 R
  • MiniSpin®., MiniSpin® plus
  • Centrifuga 5418 R
  • Centrifuga 5430 / 5430 R
  • Centrifuga 5702 / 5702 R / 5702 RH
  • Centrifuga 5810 / 5810 R
  • Centrifuga 5420
  • Centrifuga 5427
  • Centrifuga 5910 R
  • Centrifuga 5920 R
Mindegy, hogy csak néhány csövet kell forgatnia, vagy munkája extra sokoldalúságot igényel nagyobb csőmennyiségek vagy lemezek kezeléséhez, az Eppendorf® portfóliójában megtalálható az Ön számára megfelelő centrifugás megoldás.
BENCHMARK SCIENTIFIC MINI-CENTRIFUGÁK
A MyFuge™ Mini centrifuga egy személyi centrifuga, amely gyakorlatilag elfér a tenyerében. A MyFuge™ Mini centrifuga ideális a mikrocsövek és PCR-csövek gyors leforgatásához, és rendkívül könnyen használható. Egyszerűen csukja be a fedelet, és a rotor azonnal eléri a 6000 fordulat/perc fordulatszámot.
Ha a minták csíkokban vannak, akkor a Benchmark StripSpin™ 12 Mini Centrifuga időt takaríthat meg Önnek. Ez az egyetlen olyan mini centrifuga, amelyet 12 pozíciós PCR-csíkok centrifugálására terveztek. Ez a centrifuga fix, 2000 x g-t produkáló fordulatszámával tökéletes a gyors leforgatáshoz.
Ha több lyukú lemezeket használ, a Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ mikrocentrifuga az első "mini" méretű centrifuga, amely mikrolemezek számára kihajtható rotorral rendelkezik. A lemezek PCR előtti centrifugálása biztosítja, hogy minden reaktáns a lyukak aljára kerüljön a megfelelő koncentráció és a jobb hozam érdekében. A PlateFuge™ mikrocentrifuga figyelemre méltóan kis alapterülete (9x10 hüvelyk) ellenére egy egyedülállóan tervezett, kihajtható rotorral rendelkezik, amely 2 mikrolemez rögzítésére alkalmas. A C2000 könnyen hozzáférhető rotorkamrája két, 75°-os szögben támaszkodó lemeztartót tartalmaz. Ez lehetővé teszi a lemezek magabiztos behelyezését tömítőszalagok vagy kupakok nélkül.
Corning LSE™ centrifugák
  • A Corning LSE™ Mini mikrocentrifuga egy személyre szabott asztali műszer, amely 6000 fordulat/perc (2000 x g) rögzített fordulatszámon működik, és mikro minták gyors lepergetésére tervezték. Gyorskioldó rotorrendszert kínál, amely kiküszöböli a rotorcseréhez szükséges szerszámok szükségességét, ergonomikus kialakítással a kényelmes kezelés érdekében.
  • A Corning LSE™ nagysebességű mikrocentrifuga könnyen kezelhető, digitális vezérlőfelülettel és nagysebességű teljesítménnyel rendelkezik a gyors nukleinsav- és fehérjeelválasztásokhoz. Két vezérlőgomb segítségével pontosan beállítható a rotor sebessége és a futási idő, a paraméterek pedig a könnyen leolvasható LED kijelzőkön jelennek meg. Ez a mikrocentrifuga kefe nélküli meghajtást és egyedülálló léghűtési rendszert tartalmaz, amely csökkenti a zajt és minimalizálja a minták felmelegedését még a maximális sebességen történő hosszabb futás során is, és lehetővé teszi a gyors gyors gyorsulást 13 300 fordulat/perc/16 300 x g maximális sebességre.
  • A Corning LSE™ kompakt centrifuga egy helytakarékos centrifuga, amely ideális az élettudományi és ipari kutatólaboratóriumokban való használatra. Ehhez a centrifugához négy szögrotor áll rendelkezésre, köztük egy innovatív, a Corning által tervezett kombinált rotor, amely nagyobb sokoldalúságot tesz lehetővé. Ez a többcélú rotor különböző csőméretek befogadására alkalmas, beleértve az 5 ml-es mikrocentrifugacsövet, valamint a kerek és kúpos aljú 15 ml-es és 50 ml-es centrifugacsöveket.
Labnet centrifugák
  • A Labnet Mini mikrocentrifugák fix 6000 fordulat/perc (x g) fordulatszámon működnek, és a mikrominták gyors lepergetésére tervezték őket. Az üzemeltetést a gyorskioldó rotorrendszer és az elektronikus fék kialakítása teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé. A minták betöltése és a fedél bezárása után a rotor gyorsan 6000 fordulat/perc sebességre gyorsul. Ez a sebességtartomány ideális a kis cseppek csövek aljára juttatásához mikroszűrésekhez vagy alapvető elválasztásokhoz.
  • A Labnet Slide Spinner a mikroarray tárgylemezek szkennelés előtti szárításához készült. Két tárgylemezt mindössze 10 másodperc alatt szárít meg a minőségi képalkotási és szűrési eredmények érdekében. A tárgylemezeket olyan kazettákba helyezi, amelyek minden folyadékot felfognak, anélkül, hogy fröccsenne. A kazetták újrafelhasználhatók.
  • A Labnet Prism™ Mini centrifuga kompakt és gazdaságos, lehetővé teszi, hogy minden munkaállomáson legyen egy "személyes" centrifuga. A Prism™ Mini a molekuláris biológiai elválasztások és gyors centrifugálások széles skálájához használható. A centrifugát úgy terveztük, hogy rendkívül kompakt legyen, kivételesen kis helyigényű.  
  • A Labnet MPS 1000 Mini Plate Spinner az első centrifuga, amelyet kifejezetten a PCR-lemezekben vagy mikrotányérokban lévő minták gyors és egyszerű centrifugálására terveztek.
  • A Spectrafuge™ 16M a tökéletes nagysebességű kompakt mikrocentrifuga. A maximális 16.000 x g teljesítményt produkáló készülék ideális DNS-alkalmazásokhoz.