T6791
Trizma® base
BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
leírás
aminopeptidase substrate
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.9% (titration)
Forma
crystalline
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 110°C
szín
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, colorless
water: 678 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
Abszorpció
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M
≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Membrane permeability studies and for buffer preparation in Biochemical and Molecular Biology Research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Egyéb megjegyzések
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?