MAC4L
MetaPolyzyme
lyophilized powder
Szinonimák:
Multilytic Enzyme Mix
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
technika/technikák
DNA extraction: suitable
alkalmasság
suitable for microbiology
alkalmazás(ok)
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Metagenomics analysis looks at all DNA that has been isolated directly from given single samples (e.g. environmental samples, biological organisms). Metagenomics allows for the investigation of microbes that exist in any environment (including extreme environments), and which have been historically difficult to isolate, culture, and study. Metagenomics has revealed the existence of novel microbial species. Applications of metagenomic studies include public health data analysis, discovery of novel proteins, enzymes and natural products, environmental studies, and agricultural investigations.
Alkalmazás
MetaPolyzyme is a mixture of 6 enzymes that is intended for isolation of total DNA for metagenomics studies. Adapted from an initial formulation devised by S. Tighe,2 MetaPolyzyme was evaluated and developed in consultation and collaboration with the Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) Metagenomics and Microbiome Research Group (MMRG). Test data on the use of MetaPolyzyme is accessible at the 2017 ABRF MGRG Poster.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Microbes can be difficult to disrupt because the cell walls may form capsules or resistant spores. DNA can be extracted by using lysing enzymes (such as lyticase or chitinase) to induce partial spheroplast formation. Spheroplasts are subsequently lysed to release DNA. MetaPolyzyme is intended for use in metagenomic studies, such as study of microbes and microbiomes of extreme and unique environments. MetaPolyzyme is intended for digestion of microbes for evaluation by whole genome shotgun sequencing for metagenomics and metatranscriptomic approaches.
Komponensek
The enzymes in MetaPolyzme are:
- Achromopeptidase
- Chitinase
- Lyticase
- Lysostaphin
- Lysozyme
- Mutanolysin
Egység definíció
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?