Merck
L1394
Sigma-Aldrich
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
~6 mg per mL
Mátrix
4% agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix távtartó
1 atom
részecskeméret
45-165 μm
kapacitás
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Fizikai forma
Suspension in 0.9% NaCl containing 15 mM Sodium azide.
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)