H4385
Hanks′ Balanced Salt solution
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Szinonimák:
HBSS
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.47
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
koncentráció
10 ×
pH
5.8-6.0
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) is a cell and tissue culture solution. It is widely recommended for cell maintenance and conservation of tissues for a longer period. In addition, HBSS is used as a wet storage media for avulsed teeth, as it has the ideal osmolality and physiological pH for preserving the vitality of cells.
Alkalmazás
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) has been used for the elimination of the epithelial layer from the leukocytes and lymphocytes from the colon cells. It has also been used for the isolation of quail spermatozoa
Kiszerelés
Contains: NaCl, 80 g/L; KCl, 4 g/L; glucose, 10 g/L; KH2PO4 600 mg/L; Na2HPO4 475 mg/L and phenol red, 170 mg/L
Egyéb megjegyzések
pH 6.9 when diluted according to instructions. Osmolality 240-250 mOsm/Kg.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?