Citológiai festékek
A citológia az emberi test szöveteiből eltávolított hámsejtek és sejtek elemzése, amely lehetővé teszi számos gyakori betegség gyors diagnózisát. Felhasználásra kész, kiváló minőségű citológiai festékek és festőoldatok választéka segít megbízható és reprodukálható citológiai vizsgálati eredmények elérésében. A portfólió a hormonális rendellenességek diagnosztizálására szolgáló Papanicolaou-oldatokat és Shorr festőoldatot, Giemsa festőreagenseket, hematoxilin oldatokat, száraz festékeket, beleértve a Gill's No. 1, 2 és 3 festékeket, kékítő reagenseket és Pappenheim festéket tartalmaz.
Bővebben
Products
Papanicolau-festések
A Papanicolaou-festés (Pap-festés) a citopatológiában széles körben használt festési technika, amelyet Dr. George N. Papanicolaou fejlesztett ki. A sejtek különböző összetevőinek differenciált festésére alkalmas Pap festékeket és oldatokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a sejtmagok és a citoplazmatikus összetevők kritikus vizsgálatát. A gyakori citológiai minták közé tartoznak a hüvelyi, méhnyak-, prosztata- és egyéb testváladékok hámsejtjei. A Papanicolaou festőoldatok számos csomagolási lehetőséggel kaphatók, amelyek mind a kézi, mind az automatizált módszereket lefedik. A nukleáris festőoldatok között többféle hematoxilin oldat és száraz festék is megtalálható.
Shorr festőoldat
A Shorr festés egy gyors, monoreagens festési módszer, amelyet kizárólag a hormonális citodiagnosztikában alkalmaznak. A hüvelyi kenetek vizsgálatával értékeli a hüvelyhámban a tüsző- és sárgatest hormonális hatásai által okozott jellegzetes változásokat, és meghatározza az ösztrogén ciklus szakaszát. A tüszőstimuláló hormon (FSH) és a sárgatest hormon hatása befolyásolja az eozinofil sejtek, illetve a cianofil sejtek felszaporodását. Az IVD-ben regisztrált és CE-tanúsítvánnyal rendelkező, felhasználásra kész Shorr festőoldataink kézi és automatizált módszerekhez egyaránt alkalmasak.
Cytocolor™ gyorsfestő készlet
A Szczepanik′s standard citológiai festék módosított oldatokkal (CYTOCOLOR™) elsősorban a korai felismerő nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz használatos. Ezek a festékek 3-4 percen belül megbízható információt adnak a nőgyógyászati kenetek sejtváltozásairól, hormonstátuszáról és hüvelyflórájáról. A klasszikus Papanicolaou-festéshez képest a CYTOCOLOR™ kit nem igényel narancssárga festéket; mind az érett, mind a keratinizált sejtek narancssárga helyett rózsaszínűnek tűnnek.
Minden oldatunk és kitünk alkalmas klinikai diagnosztikai alkalmazásra és laboratóriumi akkreditációra.
Gyors festőkészletek és megoldások - Hemacolor®
A Hemacolor széles választékát kínáljuk.sup>® festékeket nem nőgyógyászati mintákhoz, amelyek a vér- és csontvelő kenetektől kezdve a citológiai mintákig mindent lefednek, beleértve a vizeletet, köpetet, FNAB-ot, spermát, ömledéket és lavage-ot. Ezek a készletek és oldatok IVD regisztráltak és CE tanúsítvánnyal rendelkeznek diagnosztikai alkalmazásokhoz.
A Hemacolor® készleteink lehetővé teszik a Pappenheim-festés hatékony reprodukálhatóságát mindössze 30 másodperc alatt. A készlet puffertablettákat, valamint 3 használatra kész és rendkívül stabil oldatot (fixáló, vörös és kék oldat) tartalmaz. A választék egyedi Hemacolor® festőoldatokat is tartalmaz. A CE tanúsítvánnyal rendelkező és IVD regisztrált Auto-Hemacolor® festéket a vér- és csontvelő kenetek automatikus festésére kínáljuk a Hematek® diafestő készülékekkel (Siemens Healthcare Diagnostics) együtt a diagnosztikai alkalmazásokhoz, és akár 1000 festésre is alkalmazható.
Kiegészítők a citológiához
Minden megtalálható nálunk, amire szüksége van a citológiai minták megbízható gyűjtéséhez, rögzítéséhez, előkészítéséhez és rögzítéséhez.
- Minta: A gyűjtőrendszerek között steril tartályok, tamponok és spatulák találhatók
- Fixálás: M-Fix® spray fixálószer a dehidratáció optimális megelőzésére, etanol, reagens alkohol és egyéb fixáló reagensek
- Differenciáló oldat: savasított alkoholos oldat a regresszív hematoxilin foltok differenciálására
- Dehidratálás & tisztítás: Ethanol, 2-propanol, xylene, xylene substitutes including xylene-free Neo-Clear™
- Mounting: Xilénmentes Neo-Mount™ vízmentes montírozóközeg; DPX új nem vizes, DBP-mentes montírozóközeg tartós készítményekhez; M-Glas®. folyékony fedőüveg az üveg fedőlapok helyettesítésére, Entellan® gyors montírozószer állandó preparátumokhoz, Krystalon™ toulén alapú montírozóközeg
- Képalkotás: Immersziós olajok nagy nagyítású mikroszkópiához
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.