Merck
1.03981
Sigma-Aldrich
M-FIX® spray fixative
for cytodiagnosis
About This Item
UNSPSC kód:
12352401
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
liquid
IVD (In vitro diagnosztika)
for in vitro diagnostic use
szín
colorless
Kinematikai viszkozitás
2.86 cSt(20 °C)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.825 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
M-FIX® spray fixative - for cytodiagnosis, is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. M-FIX® contains polyglycols in alcoholic solution and a rapid and secure fixation of specimens is possible. Its formulation enables stabilization of the material upon alcohol fixation and forms a protective film against desiccation and damage to the specimen material.
100 ml M-FIX® is sufficient for approx. 250 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Jogi információk
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C