Z188808
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
black phenolic cap
white rubber liner
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
kiszerelés
pkg of 1000 ea
NMR cső átmérő
5 mm
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)