Vissza
Black plastic caps
Products
Termékkategória
caps (8)
Átmérő (mm)
Záródás típus
Szín
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-8 of 8
Összehasonlítás
Product Number
Leírás
Árazás
Z188808
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Több
Árazás megtekintése
Z106437
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z106402
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z106429
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z164313
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
Z106410
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z188832
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 18-400, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z203610
Black plastic caps,
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415