Merck
746959
Sigma-Aldrich
Ethenesulfonyl fluoride
95%
Szinonimák:
ESF, Vinyl sulfonyl fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3FO2S
CAS Number:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.385
sűrűség
1.328 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=S(F)(C=C)=O
InChI
1S/C2H3FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYPHZHGVWNKAFC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethenesulfonylfluoride is a Michael acceptor used in dyestuffs, functional materials,photoresist materials, lubricating oil additives, and medicinal chemistry. Itexhibits extraordinary reactivity in SuFEx click chemistry and organicsynthesis.
Alkalmazás
Ethenesulfonyl fluoride can be used as a reactant to synthesize:
  • β-Arylethenesulfonyl fluorides via palladium(II) acetate-catalyzed Heck-Matsuda reaction with arenediazonium tetrafluoroborates.
  • Bisalkylsulfonyl fluoride(BSF) monomers via Michael addition reaction with amines/anilines. BSF monomers are applicable in the synthesis of polysulfonates.
  • Cyclobutane-fused pyridinyl sulfonyl fluorides by photocatalytic [2 + 2] cycloaddition with pyridones or isoquinolones.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)