Merck
Halogénező reagensek
AlkylFluor szerkezet - egy halogénező reagens
A halogénezés a szerves kémikusok eszköztárának alapvető eszköze a hidrogénatom halogénatomra (fluor, klór, bróm vagy jód) való cseréjére. A halogénezési reagensek használata különböző kapcsolási protokollokban (pl. Suzuki, Stille, Sonogashira) és nukleofil szubsztitúcióban elterjedt és a tudományos közösségben is ismert.
Míg számos szintetikus módszer létezik halogén bevezetésére, továbbra is szükség van hatékony és praktikus módszerekre más halogéntartalmú szerkezeti elemek bevezetésére, különösen a szintézis késői szakaszában (különösen nagy hozammal és enyhe körülmények között). Könnyen hozzáférhető halogénezési reagensünk a szintézis számos szakaszában használható, és sok közülük praktikusan alkalmazható a fejlesztés késői szakaszában.  
Kínálatunkban megtalálhatók a brominációk, klórozások, fluorozások, haloborozások és jódozások halogénezési reagenseit. Az olyan termékekkel, mint az AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ és PyFluor, a dezoxifluoráláshoz is vannak padstabil reagenslehetőségek. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy halogéntartalmú szubsztrátjainkkal minden feltárását támogassuk.