Intenzifikált és folyamatos Upstream (USP) feldolgozás
Biztosítsa a jövőre nézve gyártási stratégiáit, csökkentse a költségeket és növelje a létesítmény rugalmasságát az intenzívebb adagolási és perfúziós folyamatokkal.
A biofarmáciai fejlesztőknek és gyártóknak hatékony, produktív upstream folyamatokra van szükségük, amelyek kiváló minőségű monoklonális antitesteket (mAbs) és más típusú rekombináns fehérjéket állítanak elő. A folyamatok intenzifikálása, beleértve az intenzifikált feed-batch és perfúziós folyamatokat is, biztosíthatja a jövőre nézve gyártási stratégiáikat, csökkentheti a költségeket és növelheti a létesítmény rugalmasságát.
Az intenzifikált upstream folyamatok megnövekedett követelményeinek támogatására tervezett teljes körű megoldási csomaggal és a többéves tapasztalattal rendelkező csapatok technikai támogatásával segíthetünk Önnek az upstream folyamatok intenzifikálásából származó előnyök kihasználásában anélkül, hogy a klinikai mérföldkövek vagy a piacra jutás sebessége veszélybe kerülne.
Vetőmagvonat-intenzifikáció
A hagyományos magvonat-eljárás idő- és munkaigényes, mivel az operátoroknak át kell vinniük és kézzel kell művelniük a sejteket, miközben azok biomasszát termelnek a termelő bioreaktor beoltásához. A sejtek kézi átvitele az edények között a szennyeződés fokozott kockázatát is jelenti.
A magvonat intenzifikálása növeli a létesítmény rugalmasságát és csökkenti a kezelői munkaidőt, javítja a hatékonyságot és csökkenti a kockázatot. Ez kétféleképpen érhető el, és mindkettő kompatibilis a feed-batch és a perfúziós termelési folyamatokkal:
- Perfúziós műveletek a magvonatban, amelyekkel lényegesen nagyobb sejtsűrűség érhető el, mint a szakaszos alapú eljárásokkal;
- >.Nagy mennyiségű, nagy sejtsűrűségű kriokonzerváló mintatartó zsákok beépítése a kézi inokulumvonat és a bioreaktoros magvonat folyamatainak szétválasztása, a lépések csökkentése, időmegtakarítás elérése és zárt folyamatok lehetővé tétele.
A BioContinuum™ Seed Train Platform a megoldás a magvonat intenzifikálására a mAb-gyártás során.
A platform a következőket tartalmazza:
- Cellvento® 4CHO-X sejttenyésztő közeg, N-1 perfúzióra tervezve;
- li>Celllicon® Cell Retention Solution., a nagy sejtsűrűségű perfúziós folyamatokhoz tervezett sejtmegtartó rendszer;
- Mobius® HCDC egyszer használatos szerelvények nagy volumenű, sejtsűrűségű krioprezerváláshoz;
- Műszaki támogató csapatunk átfogó alkalmazási tanulmányai és szolgáltatásai.
Ezekkel a termékekkel, a technikai támogatással és a különböző gyártási forgatókönyvek kezelésére tervezett alkalmazási tanulmányokkal a mAb-gyártók felgyorsíthatják a upstream folyamatfejlesztést, és magabiztosan növelhetik a klinikai és kereskedelmi mennyiségekig.
Kapcsolódó termékek
Kapcsolódó kategóriák
Az átfogó portfóliónkban kipróbált és bevált készítmények közül választhat...
A Mobius® termékek és megoldások segíthetnek Önnek kielégíteni a változó sejtkultúra igényeit...
A perfúziós műveletek nagy sűrűségű sejtkultúrákat eredményeznek, amelyek enyhítik a nagy bioreaktorok feldolgozásának terhét...
Oszszantsza a biofarmáciai gyártást a Mobius® 2D és 3D egyszer használatos szerelvényekkel.
Kapcsolódó források
- Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation
This article explains the benefits of high cell density cryopreservation (HCDC) and how to implement it.
- Impact of DMSO And Freezing Technique in Developing a High Cell Density Cryopreservation Process for Upstream Bioprocessing
Here, we evaluated how dimethyl sulfoxide and freezing techniques impact viable cell density and titer production in an HCDC intensified seed train.
- Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors.
- /HU/hu/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/cell-retention-technology-intensified-upstream-processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks.
- /HU/hu/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/reproducible-scaling-of-cell-retention-filter
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- /HU/hu/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/operational-financial-advantages-cellicon-cell-retention-solution
The following study compares an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device.
Kapcsolódó webináriumok
A nagy sejtsűrűségű kriokonzerválás (HCDC) használatának és előnyeinek feltárása
A termelékenység növelése érdekében intenzívebb upstream biofolyamatokat fejlesztenek ki, miközben...
Tudja meg, hogy a perfundált vetőmagvonat lehetőségei hogyan csökkenthetik az áruk költségét, növelhetik a termékátmenő képességet, vagy a kettő kombinációját.
A perfundált N-1 lépés integrálása az upstream folyamatba vagy a létesítmény alapterületének csökkentése érdekében, vagy azért, hogy a végső N-szakaszt nagyobb sejtsűrűséggel lehessen beoltani, mint egy hagyományos adagolt adagot.
Az N-szakasz beoltása nagyobb sejtsűrűséggel lehetséges.A médiumok összetétele kritikus szerepet játszik a biofarmáciai termelésben, valamint a vetőmagvonalak bővítésében.
A felmenő folyamatok intenzifikálása jelentős előnyökkel járhat a gyártók számára a kisebb létesítmények, a gyártási rugalmasság és a lábnyom csökkentése tekintetében, jelentősen magasabb termelékenység elérése mellett.
Hasonló videók
BioContinuum™ Platform:
A jövő biogyártó létesítményének eszköze!Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?