Talaj, szilárd hulladékok és talajvíz vizsgálata
A talaj- és talajvízvizsgálatok alapvető fontosságúak a környezetre és az emberi egészségre károsan ható ipari kibocsátások ellenőrzéséhez. Számos műszaki cikk, protokoll és jóváhagyott analitikai módszer áll rendelkezésre a szilárd hulladékok kezelésének és a nehézfémek és más környezetszennyező anyagok vizsgálatának irányításához.
Kiemelt kategóriák
Tárja fel a Spectroquant® megoldásait: műszerek, szoftverek, tesztkészletek, kiegészítők. A kezdetektől a végéig biztosítsa a gyors és pontos eredményeket felhasználóbarát kezeléssel.
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopgyűjteményünkkel. Növelje a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást. Rendeljen még ma.
Kiemelkedő GC-teljesítményt érhet el oszlopainkkal, fogyóeszközeinkkel és tartozékainkkal. Fedezze fel a Supelco® kínálatát.
Hitelesített referenciaanyagok: CRM-ek törvényszéki, klinikai, környezeti, gyógyszeripari, élelmiszer- és italvizsgálatokhoz.
Szilárd hulladék és annak hatása a talajra és a felszín alatti vizekre
A szilárd hulladék az ipari, kereskedelmi, bányászati és mezőgazdasági tevékenységek során az emberi tevékenységek során keletkező hulladék. A népesség és az ipari tevékenységek növekedésével a szilárd hulladékot megfelelően kell kezelni és elszigetelni, hogy elkerülhető legyen a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatás.
A szilárd hulladék kezelésére hagyományosan a hulladéklerakókat használják, mivel ezek egyszerűek, nagy kezelési kapacitással rendelkeznek és minimálisak az üzemeltetési költségeik. A nem megfelelően karbantartott hulladéklerakók és a nem megfelelő csurgalékvízgyűjtő rendszerrel rendelkező lerakóhelyek azonban a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésének potenciális forrásává válnak. A szilárd hulladék összetétele megváltoztathatja a talaj kémiai összetételét, és csurgalékvíz és biogáz keletkezésével jelentős környezeti hatást okozhat. A szilárd hulladék csurgalékvizében leggyakrabban előforduló szennyező anyagok a króm, dioxin, szénhidrogének, szerves klórvegyületek, PAH, PCB, peszticidek, radionuklidok, TPH, VOC, tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP), valamint halálos kórokozók. Ezért a biztonság és a kockázatértékelés szempontjából kötelező a megfelelő csurgalékvíz-monitorozási program alkalmazása.
Talaj- és talajvízvizsgálat
A talaj- és talajvízvizsgálat a jó csurgalékvíz-megfigyelési programok egyik jellemzője, és kritikus fontosságú a telephelyi vizsgálatok vagy a környezeti kockázatértékelések során. A talaj és a talajvíz mátrixa és kémiai összetettsége összetett és nagymértékben változó, ami a pontos méréseket kihívássá teszi. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (USEPA) a TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) eljárást ajánlja a hulladékban lévő veszélyes elemek meghatározására. Ez a kémiai elemzési eljárás szimulálja a szennyező anyagok idővel történő kioldódását a hulladéklerakó környezetében, mielőtt a hulladékot a kijelölt hulladéklerakókba helyeznék. A TCLP meghatározza a szerves és szervetlen szennyező anyagok (fémek, peszticidek, gyomirtók és oldószerek) mobilitását folyékony, szilárd és többfázisú hulladékokban.
A Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF), egy alternatív értékelési rendszer, amelyet a szilárd anyagokban lévő szervetlen, félig illékony szerves és nem illékony szerves potenciálisan veszélyes összetevők (COPC-k) felszabadulásának azonosítására és pontos leírására terveztek. A LEAF módszereket úgy tervezték, hogy rugalmas és testre szabható keretet biztosítsanak a talajvízzel vagy felszíni vízzel érintkező szilárd anyagok különböző körülmények között történő kioldódási jellemzőinek megkülönböztetésére.
Talaj- és talajvízvizsgálati technikák
A szennyezés mértékének megállapítása érdekében a szabályozó hatóságok (pl., USEPA) a talaj és a felszín alatti vizek vizsgálatakor hivatalos módszerek alkalmazását írják elő. A talaj és a talajvíz fizikai-kémiai tulajdonságait vizsgálják, beleértve az összes oldott szilárd anyagot, a pH-t, a víz keménységét, a kationokat, anionokat, a szerves anyagokat, az összes szenet, a nitrátot, az ammóniumot és a nehézfémeket. A talaj- és talajvízvizsgálat általános analitikai technikái közé tartozik a vezetőképesség, titrimetria, gravimetria, fluorimetria, atomabszorpciós spektroszkópia (AAS), nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC), gázkromatográfia, ICP-MS, LC-MS és GC-MS.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- The analysis of low concentrations of PO4-P in natural, uncontaminated waters is often challenging. The Spectroquant® photometric test provides an easy-to-use and sensitive method for quantification with results comparable to DIN EN ISO 6878.
- A neonikotinoidok egyedülálló szelektivitásuk miatt a rovarölő szerek kulcsfontosságú összetevőivé váltak. Hatásmódjuk a nikotinéhoz hasonló.
- A Millex® PES fecskendőszűrők validálása vízminták PFAS vizsgálatában az EPA 537.1 módszerrel.
- A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
- Guideline to calculate your working tolerance - Certified Standard Solutions (CRM)
- Mindent látni (19)
Kapcsolódó protokollok
- In a glass bottle mix 50 g of naturally moist sample, free from coarse stones, with 100 ml of the calcium chloride solution 0.025 mol/l.
- Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
- Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
- Method: Spectrophotometric, method for surface water
- Mindent látni (19)
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com