Merck
KezdőlapSzennyvíz és technológiai víz vizsgálataPFAS vizsgálati módszerek és iránymutatás a mintaszűréshez
PFAS vizsgálati módszerek és iránymutatás a mintaszűréshez
Mi a poli- és perfluoralkil anyagok (PFAS)?
A PFAS-ok az "örökké vegyi anyagoknak" nevezett poli- és perfluoralkil anyagok, amelyek a hosszú és rövid láncú perfluorozott vegyületek több mint 4000 féle fajtájából álló csoportot alkotnak.1 A PFAS-okat számos iparágban használják kiváló olaj-, víz-, hőmérséklet-, vegyszer- és tűzálló tulajdonságaik miatt, és a fluorpolimerek, például a Teflon® polimerizációs reakcióiban való felhasználásuk miatt olyan cégek, mint a 3M és a Dupont által használt fluoropolimerek, nevezetesek. A PFAS-t és rokon vegyületeket tartalmazó termékek mindenütt jelen vannak az ipari és fogyasztói termékekben, beleértve a termékcsomagolásokat, kozmetikumokat, tapadásmentes edényeket, folteltávolítókat, fényesítőket, festékeket, bevonatokat és tűzoltóhabokat.
A PFAS kiváló tulajdonságai és széles körű felhasználása oda vezetett, hogy ezek a mesterséges vegyi anyagok tartósan felhalmozódtak a környezeti és biológiai mátrixokban, és a közelmúltban összefüggésbe hozták őket a májkárosodással, a rákos megbetegedésekkel, az immunrendszer gyengülésével és az emberek magas koleszterinszintjével.1-3
A PFAS-módszerek szűrési követelménye
Az USA és Európa hatóságai válaszul szabályozási intézkedéseket hoztak. A Stockholmi Egyezmény a két leggyakoribb PFAS-vegyületre - perfluoroktánsav (PFOA) és perfluoroktánszulfonsav (PFOS) - vonatkozóan javasolt szabályozást, bizonyos kivételekkel, 2020-tól kezdődően. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) 2019-ben cselekvési tervet tett közzé, majd 2020 elején ajánlásokat tett közzé a vízmátrixok PFAS-vegyületek vizsgálatára a biztonságos ivóvízről szóló törvény értelmében, az ivóvízben ajánlott koncentráció 70 trillió részecske (ppt). 2021 októberében az EPA közzétette a PFAS stratégiai ütemtervét, amely felvázolja a PFAS-ok kezelésére vonatkozó átfogó megközelítésüket 2021-től 2024-ig. Legutóbb az EPA négy PFAS-vegyületre (PFOA, PFOS, hexafluor-propilén-oxid (HFPO) dimersav és ammóniumsója, valamint PFBS és káliumsója) vonatkozóan adott ki ivóvíz-tanácsokat. Az Európai Unió (EU) ivóvíz-irányelve, amely 0,5 µg/L-es határértéket tartalmaz valamennyi PFAS-ra vonatkozóan, 2021 januárjában lépett hatályba. Emellett az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2022 januárjában korlátozási javaslatot nyújtott be a tűzoltóhabokban lévő PFAS-okra vonatkozóan, és 2023-ig számos további javaslat várható. További PFAS-anyagok szerepelnek a REACH (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) szerinti értékelésre váró anyagok listáján. A gyorsan fejlődő szabályozási javaslatokra és intézkedésekre válaszul az egyetemi és ipari vizsgáló laboratóriumok analitikai módszereket dolgoztak ki a PFAS-ok vizsgálatára és nyomon követésére különböző mátrixokban, mint például a 2. táblázatban felsoroltak. Ezek a szabályozások fontosak az emberi expozíció és a környezetszennyezés mértékének megértéséhez a jövőbeli helyreállítási erőfeszítésekhez.
A mintagyűjtő és előkészítő anyagokból származó PFAS-szennyezéssel kapcsolatos aggályok
A közelmúltbeli tanulmányokban aggodalomra ad okot a PFAS-szennyezés hozzáadása a mintákhoz, amely számos forrásból származik, beleértve a gyűjtőpalackokat, oldószereket, tároló fiolákat, csőalkatrészeket és minden más műanyagot, amely érintkezik a mintával. Ide tartoznak a mintamátrixokból a részecskék tisztítására használt membránszűrők, szűrőtartók és fecskendőszűrőházak is. Egyes szűrők nyomokban szennyeződést mutathatnak, ami zavarhatja a PFAS-ok LC-MS/MS detektálását és az ebből származó adatokat, különösen a növekvő érzékenységi követelmények között.6 Egy másik, kifejezetten a fogyóeszközökkel kapcsolatos aggodalom a PFAS-vegyületek adszorpciója, például a szűrőközegeken vagy az SPE-szorbenseken. A szűrőeszközök esetében ez számos jellemzőtől függ - leginkább a szűrő típusától, a szűrendő oldószertől és a PFAS molekula típusától.4-5 Például bizonyos esetekben mind a szennyeződés, mind a szűrőközegre történő szorpció csökkenthető metanolos mosással.6-7
Mintaszűrés a PFAS-vizsgálatokban
Minden analitikai módszer esetében gondosan meg kell fontolni a minta előkészítését. A PFAS-munkafolyamatokban azonban további tényezők is megnehezíthetik a PFAS-elemzéseket a feldolgozási folyamat későbbi szakaszában. Ezek közé tartozik a szűrőkből vagy más, a mintával érintkező fogyóeszközökből származó potenciális PFAS-szennyeződés, valamint a PFAS-vegyületek adszorpciója a fogyóeszközökön, ami a visszanyerés elvesztéséhez vezet. Ezért a PFAS kimutatási munkafolyamatokban EPA 537.1 és EPA 1633 a membránból kivonható anyagokból származó szennyezettségi szintek meghatározására. Vizsgáltuk továbbá a polipropilén vágott korongos membránszűrőket (0,2 µm és 0.45 µm-es hidrofil és hidrofób polipropilént a EPA 537.1 és 0.2 µm hidrofil polipropilén a EPA 1633). Megállapítottuk, hogy egyik szűrőben sem volt kimutatható, a jelentési határértéket (RL) meghaladó PFAS-szennyezettség. A belső standardok adszorpciója, amely a visszanyerés némi csökkenéséhez vezetett, elsősorban a nejlon és a hidrofób polipropilén membránanyagok esetében fordult elő, ami a PFAS típusától, a lánc hosszától és a szűrőanyagtól (metanol vs. víz) függően változott. A metanolban történő szűrés a nylon esetében ugyanezen standardok jobb visszanyerését mutatta. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a metanollal történő öblítés csökkentheti a PFAS-vegyületek kötődését a szűrőanyagokhoz. A hidrofil polipropilén mind metanolban, mind vízben hasonlóan teljesített.
Ezért, ha a PFAS munkafolyamatban nagyobb részecske tartalmú minták szűrésére van szükség, a PES, a nylon és a nylon-HPF Millex® fecskendőszűrők, valamint a polipropilén vágott korongos membránszűrők megfelelő választást jelentenek. 
Ajánlott fecskendőszűrők
Loading
Ajánlott membránszűrők
Loading
Ajánlott szűrőtartók a membránszűrőkhöz
Loading
Hivatkozások
1.
Kwiatkowski CF, Andrews DQ, Birnbaum LS, Bruton TA, DeWitt JC, Knappe DRU, Maffini MV, Miller MF, Pelch KE, Reade A, et al. 2020. Scientific Basis for Managing PFAS as a Chemical Class. Environ. Sci. Technol. Lett.. 7(8):532-543. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255
2.
Winchell LJ, Wells MJ, Ross JJ, Fonoll X, Norton JW, Kuplicki S, Khan M, Bell KY. 2021. Analyses of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) through the urban water cycle: Toward achieving an integrated analytical workflow across aqueous, solid, and gaseous matrices in water and wastewater treatment. Science of The Total Environment. 774145257. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145257
3.
Pérez F, Nadal M, Navarro-Ortega A, Fàbrega F, Domingo JL, Barceló D, Farré M. 2013. Accumulation of perfluoroalkyl substances in human tissues. Environment International. 59354-362. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.06.004
4.
Lath S, Knight ER, Navarro DA, Kookana RS, McLaughlin MJ. 2019. Sorption of PFOA onto different laboratory materials: Filter membranes and centrifuge tubes. Chemosphere. 222671-678. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.096
5.
Labadie P, Chevreuil M. 2011. Biogeochemical dynamics of perfluorinated alkyl acids and sulfonates in the River Seine (Paris, France) under contrasting hydrological conditions. Environmental Pollution. 159(12):3634-3639. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.07.028
6.
So MK, Taniyasu S, Lam PKS, Zheng GJ, Giesy JP, Yamashita N. 2006. Alkaline Digestion and Solid Phase Extraction Method for Perfluorinated Compounds in Mussels and Oysters from South China and Japan. Arch Environ Contam Toxicol. 50(2):240-248. https://doi.org/10.1007/s00244-005-7058-x
7.
Yamashita N, Kannan K, Taniyasu S, Horii Y, Petrick G, Gamo T. 2005. A global survey of perfluorinated acids in oceans. Marine Pollution Bulletin. 51(8-12):658-668. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.04.026