Egyedi SPME szálak
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy innovatív, oldószermentes mintaelőkészítési technológia, amely gyors, gazdaságos és sokoldalú. Az SPME széles körben elfogadott, mint preferált technika számos analitikai alkalmazásban, például az élelmiszeriparban, az ízek és illatanyagok, a törvényszéki és toxikológia, valamint a környezeti illékony anyagok (VOC) vizsgálata területén.
Az SPME egy olyan szál segítségével történik, amelyet tiszta polimerből (folyékony bevonat) vagy polimerbe ágyazott adszorpciós részecskékből (adszorbens/részecske bevonat) álló extrakciós fázissal vonnak be. A szál bevonata kivonja a vegyületeket a mintából. Az SPME-szálat ezután közvetlenül a GC-injektorba helyezik a termikus deszorpció és az elemzés céljából.
Az Ön analitikai igényeinek megfelelő pontos és megbízható vizsgálati eredmények biztosítása érdekében egyedi SPME szálkonfigurációkat kínálunk. Ezek a testreszabások a következőket foglalják magukban: