Merck
HomeProdukteWerkstoffwissenschaftEnergetische MaterialienBrennstoffzellenmembranen & -materialien
Brennstoffzellenmembranen & -materialien
Abbildung mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle als alternative Energiequelle in einer Laborumgebung
Als nachhaltige, erneuerbare Energiequellen erzeugen Brennstoffzellen elektrische Energie durch eine umgekehrte Elektrolysereaktion zwischen einer wasserstoffreichen Brennstoffquelle und Sauerstoff. Brennstoffzellen können im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren mit einem höheren Wirkungsgrad und niedrigeren Emissionen betrieben werden und erzeugen als Abfallprodukte oft nur Wärme und Wasser. Diese saubere und effiziente Elektrizitätsquelle kann für Kraftwerksanwendungen vergrößert oder für Transport- oder tragbare Stromanwendungen verkleinert werden. Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Verbesserung der Leistung und Haltbarkeit der Brennstoffzellentechnologie bei gleichzeitiger Kostensenkung, z. B. durch die Entwicklung von Ionenaustauschmembran-Elektrolyten und die Verbesserung von Membran-Elektroden-Baugruppen.  
Unsere Brennstoffzellen- und Membranmaterialien bieten überlegene Eigenschaften, wie z. B. hohe Protonenleitfähigkeit, hohe chemische und thermische Stabilität und geringe Gasdurchlässigkeit für Brennstoffzellenkomponenten. Wir bieten Platin und Platinlegierungen, dotierte Platinkatalysatoren und alternative Platinabscheidungsmaterialien für eine hohe Aktivierung von Brennstoffzellenkatalysatoren an.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC)
In Festoxid-Brennstoffzellen wird ein Festoxid-Elektrolyt eingesetzt, um negative Sauerstoffionen von der Kathode der Brennstoffzelle zur Anode zu leiten. Unsere Festoxid-Materialien umfassen eine Vielzahl Komponenten wie Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid (YSZ), Lanthan-Strontium-Manganit (LSM), Gadolinium-dotiertes Ceroxid (GDC) und andere keramische Materialien, die speziell zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistung von SOFC-Anwendungen entwickelt wurden.
Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEM)
In PEM-Brennstoffzellen leitet eine Polymermembran Protonen von der Anode zur Kathode, während sie Elektronen blockiert, und nutzt die Wasserelektrolyse zur Energiegewinnung. Für PEM-Brennstoffzellen bieten wir Materialien mit hoher Protonenleitfähigkeit, hoher chemischer und thermischer Stabilität und geringer Gasdurchlässigkeit an, darunter polymere Materialien und fluorierte Polymere, die mit Sulfonsäureanteilen funktionalisiert sind, wie Nafion™ Membranen.