Tabulka převodu transmitance do absorbance
Tabulka a graf transmitance a absorbance
Absorbance a transmitance jsou měření používaná ve spektrofotometrii. Spektrofotometrie měří, kolik zářivé energie látka absorbuje při různých vlnových délkách světla. Tato technika je užitečná pro určení identity neznámé látky jako a s použitím sady standardů pro určení koncentrace látky ve vzorku.
Tabulka transmitance na absorbanci umožňuje rychlý převod hodnot transmitance na absorbanci v laboratoři nebo v terénu. Stáhněte si kopii této tabulky pro svou učebnu nebo laboratoř.
Jak se vypočítá absorbance z transmitance?
Absorbanci lze vypočítat z procenta transmitance (%T) podle tohoto vzorce:
Absorbance = 2 - log(%T)
Transmitance (T) je podíl dopadajícího světla, který je propouštěn. Jinými slovy je to množství světla, které "úspěšně" projde látkou a vyjde na druhé straně. Je definována jako T = I/Io, kde I = prošlé světlo ("výstup") a Io = dopadající světlo ("vstup"). %T je pouze (I/Io) x 100. Například pokud T = 0,25, pak %T = 25 %. Hodnota %T 25 % by znamenala, že 25 % světla prošlo vzorkem a vyšlo na druhé straně.
Absorbance (A) je odvrácenou stranou transmitance a udává, kolik světla vzorek pohltil. Označuje se také jako "optická hustota". Absorbance se počítá jako logaritmická funkce T: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).