Alkalická fosfatáza z telecího střeva (CIP) pro defosforylaci nukleových kyselin
(CIP)
Z telecího střeva
(EC 3.1.3.1)
Produkt č. P4978
Skladujte při -20 °C
Popis produktu
Souhrn produktu
Ukládací vyrovnávací paměť
Procedura: Defosforylace DNA
Tepelná inaktivace
Materiály
Reference
Popis produktu
./span>
CIP se běžně používá k odstranění 5'-fosfátových skupin z DNA, RNA a ribo- i deoxy-ribonukleosid trifosfátů. Odstranění 5'-fosfátů je velmi užitečné při prevenci samoligace štěpených DNA vektorů. Tato vlastnost výrazně snižuje pozadí (plazmidy bez inzertu) při klonovacích postupech.
Souhrn produktu
Aktivita: V případě, že je produkt v roztoku, je třeba jej zkontrolovat, aby byl v roztoku: přibl. 10 000 jednotek/ml (viz etiketa, kde je uvedena aktivita konkrétní šarže)
DNáza: Nezjištěna
Nikáza: Nezjištěno
RNáza: Nezjištěno
Definice jednotky: Jedna jednotka hydrolyzuje 1.0 µmol 4-nitrofenylfosfátu za minutu při pH 9,8 a 37 °C (diethanolamin).
10X CIP pufr (C 3225)
1 M NaCl
0,5 M Tris-HCl pH 7,9 při 25 °C
0,1 M MgCl2
0.01 M dithiothreitol
Skladovací pufr
10 mM Tris-HCl, pH 8.2
50 mM KCl
1 mM MgCl2
0.1 mM ZnCl2
50 % glycerol
Postup: Vezměte si na starost, co je potřeba udělat, abyste se dostali do varu: Defosforylace DNA
- Rozpusťte DNA v 1X CIP pufru (0,5µg DNA/10 µl).
- Pro DNA s 5' převisem přidejte 0,1 jednotky/pmol CIP; pro DNA s 3' převisem nebo tupým koncem přidejte 1 jednotku/pmol.
- Inkubujte 60 minut při 37 °C.
- Extrahujte fenolem/chloroformem (P3803 nebo P2069) nebo DNA přečistěte gelem.*
- Znovu získáte DNA srážením alkoholem.
*Poznámka: Díky extrakci fenolem nebo gelovému čištění není nutná tepelná inaktivace.
Využijte tepelnou inaktivaci.Tepelná inaktivace
Více než 95 % aktivity lze inaktivovat zahřátím na 75 °C po dobu 10 minut v přítomnosti 5 mM EDTA.