AIDDISON™ AI Drug Discovery
ZÁKLADY V OBJEVOVÁNÍ LÉČIV ZAČÍNAJÍ ZDE
Software AIDDISON™ umožňuje lékařským chemikům zefektivnit celý proces objevování léčiv. S využitím generativní umělé inteligence a pokročilých metod CADD integruje AIDDISON™ přístupy založené na ligandech a struktuře do jediné, snadno použitelné platformy. Poskytuje všechny nástroje potřebné k tomu, abyste mohli efektivněji a s větší jistotou přejít od nápadu k využitelným poznatkům - od identifikace hitů až po optimalizaci stop.
VÝHODY PRO LÉKAŘSKÉ CHEMIKY
- Integrované řešení: Návrh, optimalizace, screening a plánování syntézy v jedné platformě. Už žádné přepínání mezi nástroji nebo přeformátovávání dat.
- Prediktivní AI/ML: Virtuálně prověřujte své molekuly pomocí modelů AI/ML vyškolených na desetiletích našich vlastních dat z výzkumu a vývoje nebo si je přizpůsobte pomocí vlastních datových sad.
- State-of-the Art De Novo Design: Generujte nové knihovny malých molekul s optimalizovanými strukturními a ADMET vlastnostmi.
- Cloudově nativní výpočetní výkon: Zabezpečená škálovatelná infrastruktura SaaS umožňuje rychlé a spolehlivé výpočty.
- Robustní zabezpečení dat: Certifikace ISO 27001 zaručuje standardní komplexní ochranu vašich dat a duševního vlastnictví.
- Úspora nákladů a času: In silico metody zajišťují rychlejší a spolehlivější rozhodování od virtuálního screeningu až po retrosyntézu.
OPTIMALIZACE DROGOVÉHO SCREENINGU KANDIDÁTŮ V REÁLNÉM ČASE POMOCÍ SOFTWARU AIDDISON™
De Novo Molekulární design
Odemkněte neomezený chemický prostor pomocí generativní umělé inteligence poháněné systémem REINVENT 4.0:
- Navrhujte nové molekuly na základě uživatelem definované strukturní podobnosti a syntetizovatelnosti.
- Snadno prozkoumejte vícebodové nahrazování R-skupin a zdobení skeletů.
- Zadejte až dvě různé dopředné reakce pro každou náhradu R-skupiny a vytvořte knihovny na základě typu reakce.
- Optimalizujte knihovny molekul pro QED (kvantitativní odhad podobnosti léčiv), vlastnosti ADMET a vazebnou afinitu.
Vyhledávání podobností a farmakoforů
Rychle prohledejte více než 60 miliard virtuálních a známých molekul během několika minut:
- Prozkoumejte velmi rozsáhlé chemické prostory pomocí nejlepších 2D vyhledávacích algoritmů ve své třídě, včetně FPSim2 a FTrees od BioSolveIT.
- Vyhledávejte jednotlivé molekuly nebo soubory molekul na základě podobnosti, dílčí struktury a chemické vlastnosti.
- Vyhledávejte více než 25 miliard virtuálních sloučenin exkluzivně v SA-Space™ vyvinutém společností Sigma-Aldrich.
- Automaticky vypočítávejte fyzikálně-chemické vlastnosti a předpovědi ADMET založené na ML.
Vyhledávání na základě tvaru
Srovnávejte různé molekuly zarovnáním 3D molekulových struktur k referenčnímu ligandu pomocí nástroje Flare™ od společnosti Cresset:
- Filtrujte, tříděte a shlukujte molekuly na základě optimalizace podle více parametrů.
- Využijte redukci dimenzionality a korelaci mezi vlastnostmi k nalezení nejlepších kandidátů.
- Navrhněte nové scaffoldy a ligandy pomocí zarovnání a bodování na základě polí.
Molekulární dokování
Vizualizujte interakce mezi cílovou molekulou a proteinem, abyste zajistili optimální vazbu pomocí nástroje Flare™ od společnosti Cresset:
- Snadno vizualizujte a vyhodnocujte komplexy protein-ligand a vazebnou afinitu.
- Rychle identifikujte potenciální vazebné kapsy v proteinu
- Finalizujte cílové molekuly na základě přesného 3D zarovnání a vyhodnocení vlastností.
VYTVOŘTE SI DALŠÍ PRŮZKUM S AIDDISON™ DRUG DISCOVERY SOFTWARE
Zjistěte, jak vám platforma AIDDISON™ může poskytnout na datech založené poznatky a inspiraci, které posunou vaše úsilí v oblasti objevování léčiv kupředu.
Kontaktujte náš tým a dozvíte se více
Ohlasy uživatelů
"AIDDISON™ je integrovaný a snadno použitelný nástroj pro identifikaci předních molekul, který spojuje sadu nástrojů pro modelování, dokování a bodování molekul."
-SVP, Drug Discovery,
Emerging Biotech
"S různými nástroji pro predikci, dokování a analýzu vám tento software umožní urychlit objevování léčiv."
Vedoucí oddělení chemie,
Farmaceutický
"AIDDISON™ kombinuje analýzu dat se schopností prohledávat několik virtuálních databází pro efektivní rozšiřování shody a zároveň zahrnuje předběžné molekulární modelování, které poskytuje strukturní poznatky."
Lékařský chemik zabývající se objevováním léčiv,
Emerging Biotech
"Jedinečná pomůcka pro medicinální chemiky se zájmem o molekulární modelování a průzkum velkého chemického prostoru."
-Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
Související zdroje produktů
- Application Note: Empowering Drug Discovery with AI/ML and CADD Tools in a Secure, Web-Based SaaS Platform
By seamlessly integrating generative models, ADMET property predictions, searches in vast chemical spaces, and molecular docking, AIDDISON™ provides a sophisticated platform for modern drug discovery.
- White Paper: Using AI-Powered Software to Accelerate and Optimize Novel Drug Design
AIDDISON™ uses a scientific approach to first generate thousands of viable candidate molecules as the starting point in an analysis.
- White Paper: Building a Next-Generation Toolbox for AI-powered Drug Discovery
Machine learning, deep learning, and generative AI can help scientists generate structures for new drug candidates and explore protein-ligand binding before starting any experiments in a wet lab.
- White Paper: How to Build Your AI-Enabled Drug Discovery Program
This playbook provides a comprehensive guide to integrating AI into existing drug discovery programs.
- Article: Quality is Key: Turnkey AI Solution Powered by Robust Big Data
As our access to more diverse chemical space expands, fueled by advances in combinatorial chemistry, navigating this space becomes ever more sophisticated and essential for drug discovery.
- Article: Harnessing Generative AI to Revolutionize Drug Discoveries
Our AI-powered drug discovery platform will help drug designers explore vast chemical space and design successful drug candidates in minutes.
- Article: Merck KGaA, Darmstadt, Germany Launches the First Ever AI Solution to Integrate Drug Discovery and Synthesis
AIDDISON™ software-as-a-service platform bridges the gap between virtual molecule design and real-world manufacturing.
- Article: Fast-Tracking Drug Discovery with an AI Boost
Before the new AI-powered drug discovery platform hit the market, it took trials, tribulations and a napkin.
- Flyer: AIDDISON™ AI Powered Drug Discovery
AIDDISON™ combines the power of artificial intelligence (AI) and computer-aided drug design (CADD) tools into a single integrated platform for virtual screening, scaffold hopping, hit identification, and lead optimization in medicinal chemistry.
Související webové semináře
V tomto webináři se dozvíte, jak nejnovější aktualizace softwaru AIDDISON™, nově rozšířená o databáze GOSTAR® robust, umožňuje lékařským chemikům revoluční změnu jejich pracovních postupů.