Výroba a formulace mRNA
Technologie mRNA a systémy podávání lipidových nanočástic (LNP) způsobily revoluci ve vývoji vakcín. Doručení užitečné zátěže mRNA do cytosolu buňky může vyvolat produkci cílového proteinu. Cílový protein pak slouží jako antigen pro spuštění imunitní odpovědi a nabízí ochranu před následnou expozicí. Bezprecedentní výsledky mRNA vakcín proti SARS-CoV-2 mají důsledky, které dalece přesahují pandemii COVID-19, a nabízejí přesvědčivou terapeutickou strategii v boji proti široké škále genetických onemocnění a infekčních agens i pro náhradní proteinovou terapii.
Vývoj a výroba mRNA a LNP léčivých přípravků pro terapeutické aplikace a vakcíny jsou jednoduché, škálovatelné a rychlé. Vzhledem ke schopnosti zkrátit časové lhůty při zachování robustního profilu bezpečnosti a účinnosti je technologie mRNA vhodná pro reakci na epidemie, pandemie a nemoci s neuspokojenými potřebami.
Související produktové zdroje
Workflow: Výroba a formulace mRNA. Produkty: Mrna, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA, mRNA. Services. Expertise.
Brochure: Leták: Služby mRNA CDMO a suroviny pro přípravu lipidových nanočástic
Leták: Lipidy pro farmaceutické použití
Bílá kniha: Úspěšný vývoj léčiv se syntetickými lipidy - kritické aspekty a strategie
White Paper: Strategie pro úspěšný vývoj složení vakcín a vakcín na bázi lipidů
Article: Výrobní strategie pro mRNA vakcíny a léčiva
Článek: Realizace příslibu RNA terapií s dodávkou lipidových nanočástic
mPracovní postup výroby mRNA
Použití technologie mRNA k revolučnímu způsobu léčby a prevence nemocí závisí na robustních a konzistentních procesech výroby mRNA a její následné purifikace a formulace. Úspěch vyžaduje použití vysoce kvalitních produktů s vynikajícím výkonem a služeb poskytovaných odborníky s rozsáhlými zkušenostmi a prokazatelnými úspěchy v této rozvíjející se oblasti.
Naše šablona pro výrobu mRNA poskytuje robustní pracovní postup, zatímco naše výrobní procesy LNP zajišťují vysoce kvalitní a konzistentní dodávky.
Služby vývoje a výroby mRNA
Naše integrované schopnosti zahrnují vývoj a výrobu funkčních mRNA, syntetických dlouhých RNA a DNA a také nabídku produktů technologie mRNA, jako je izolace RNA a soupravy pro amplifikaci mRNA. Snažíme se o přímou a flexibilní interakci se zákazníky z odvětví přírodních věd a akademických výzkumných institucí po celém světě, včetně technické podpory na místě. Díky našemu osvědčenému pracovnímu postupu je výroba mRNA vysoce reprodukovatelná a konečný produkt má vynikající aktivitu. Mezi klíčové vlastnosti naší nabídky patří:
- Výroba plně přizpůsobitelných sekvencí až do 13 000 nukleotidů
- Výrazně nižší nároky (~10 000x) na plazmidovou DNA ve srovnání se standardními postupy výroby mRNA
- Vysoce reprodukovatelný proces poskytující mRNA s homogenním poly A ocasem a vysoce výkonným produktem
Produkty a služby pro výrobu mRNA
- Výroba šablony plazmidové DNA (pDNA)
- Linearizace pDNA pomocí enzymu s unikátním restrikčním místem
- Výrobu šablony plazmidové/li>
- Odstranění restrikčního enzymu, BSA, fragmentů DNA, endotoxinů a dalších nečistot pomocí tangenciální průtokové filtrace (TFF) a chromatografie
- Přepis linearizace pDNA do mRNA pomocí bakteriofágové RNA polymerázy
- Přidání struktury 5' uzávěru k mRNA pro zajištění stability a účinné transdukce v buňce
mPurifikace mRNA
Po in vitro transkripci se mRNA očistí od nečistot a materiálů použitých v předchozích krocích, včetně endotoxinů, imunogenní dvouvláknové RNA (dsRNA), zbytků templátu DNA, RNA polymerázy a elementárních nečistot. Pro purifikaci mRNA je k dispozici několik možností.
Produkty a služby pro purifikaci mRNA
- Tangenciální průtoková filtrace (TFF) zajišťuje účinnou separaci od malých nečistot, které nezachytí membrána. Na základě velikosti mRNA lze použít mezní molekulové hmotnosti v rozmezí 30 až 300 kDa. Pomocí TFF je možné purifikovat, koncentrovat a diafiltrovat produkt v rámci jedné operace.
- Může být použito několik chromatografických technik, včetně iontového páru na reverzní fázi, aniontové výměny a afinitní chromatografie s použitím záchytu poly(dT). Chromatografie se používá po enzymatickém zachycení k odstranění nežádoucích produktů a oligonukleotidových nečistot
- K maximalizaci čistoty produktu a převodu mRNA do vhodných pufrů pro formulaci nebo skladování se provádí závěrečný krok koncentrace a diafiltrace. V této fázi může být mRNA dále čištěna, koncentrována a diafiltrována v rámci stejné jednotkové operace.
mFormulování mRNA
Nahá mRNA je nestabilní a pro doručení mRNA do cílových buněk jsou nezbytné systémy pro doručení léčiv, jako jsou lipidové nanočástice (LNP). Kvalita surovin použitých k syntéze lipidů, stejně jako typ a zdroj lipidů mají přímý vliv na profil nečistot, vlastnosti částic, stabilitu částic a profil uvolňování konečného přípravku. Nabízíme celou řadu vlastních a portfoliových lipidů pro návrh nejvhodnějšího LNP pro vaši aplikaci mRNA.
mOchrana mRNA
Produkce stabilní mRNA vyžaduje robustní proces a použití chemikálií a surovin, které minimalizují riziko degradace aktivitou RNAse nebo mikrobiální kontaminací. Pro ochranu mRNA během výroby, purifikace a formulace jsou naše vysoce kvalitní suroviny Emprove® Expert testovány na endonukleázovou aktivitu a mají nízké hladiny bioburden a endotoxinů. Naše suroviny rovněž splňují požadavky IPEC-PQG GMP.