Vyčištění reakce
Čištění reakcí PCR, restrikčních digestů, sekvenačních reakcí a extraktů z agarózového a polyakrylamidového gelu je nezbytné pro odstranění kontaminantů, jako jsou soli, enzymy, nezačleněné dNTP, primery, ethidium bromid a další nečistoty, které mohou narušit následnou analýzu. Pro flexibilitu a pohodlí je k dispozici výběr produktů pro čištění DNA a RNA z enzymatických reakcí nebo předčištěných vzorků.
Přečtěte si více informací o
Products
Čisticí soupravy GenElute™-E
Sady pro čištění DNA GenElute™-E používají techniku negativní chromatografie závislou na vylučování velikosti k izolaci a čištění nukleové kyseliny během jediného spinu.
- Zjednodušený pracovní postup
- Snížení množství plastového odpadu a žádné nebezpečné vazebné nebo promývací pufry
- Ekologicky šetrné balení
- Portfolio zahrnuje soupravy pro čištění DNA i RNA
Sady pro čištění PCR GenElute™
- Sada pro čištění PCR GenElute™ je určena pro rychlé čištění jednovláknových nebo dvouvláknových amplifikačních produktů PCR. Tato souprava odstraní 99 % primerů a dalších složek a umožní přečistit až 100 μl nebo 10 μg PCR amplifikované DNA za 8 minut s výtěžností až 95 %.
- Souprava GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit umožňuje vysoce výkonné přečištění produktů PCR pomocí vakua nebo centrifugace. Tato sada obsahuje potřebná činidla pro purifikaci vysoce čistých produktů PCR. Výtěžnost DNA je 75-90 % pro fragmenty o velikosti 100 až 10 000 bp s odstraněním primerů, primer-dimerů, nukleotidů, solí a polymerázy.
Filtrační desky pro čištění PCR Multiscreen®./h2>
Filtrační desky PCR Multiscreen® nabízejí rychlá, automatizovatelná řešení pro vysoce výkonné čištění PCR, která zajišťují vysokou čistotu a vysokou výtěžnost.
- >99.Odstranění 5 % primerů
- Filtrační desky MultiScreen® PCR96 pro vzorky o objemu 150-300 µl
- Filtrační desky MultiScreen® PCR384 filtrační destičky pro vzorky o objemu 20-100 µl
- MultiScreen® PCRµ96 filtrační destička s mikrojamkou doporučená pro malé fragmenty (1-150 bp) a menší objemy (20-150 µl)
Sada pro gelovou extrakci GenElute™
Sada pro gelovou extrakci GenElute™ je určena pro rychlou purifikaci lineárních a plazmidových fragmentů DNA ze standardních nebo málo tlejících agarózových gelů. Tuto soupravu lze také použít k purifikaci DNA z polyakrylamidových gelů.
- Váže až 10 μg DNA
- Využívá až 80 %
- Do 3. fáze.Na jednu kolonu lze zpracovat 5 g agarózy
- Kompatibilní se standardní i málo tající agarózou v TAE nebo TBE pufru
Sada pro gelovou extrakci DNA Montage
Sada pro gelovou extrakci DNA Montage je rychlé a účinné řešení pro obnovu plně funkční DNA z agarozových gelových řezů. Během jednoho 10minutového odstřeďování se agarózový gel obsahující zájmovou DNA fragmentuje a stlačí, čímž se vytlačí DNA připravená k sekvenování nebo klonování.
- Maximalizuje obnovu DNA z plátků agarózového gelu
- Jedním 10minutovým odstřeďováním se obnoví plně funkční DNA
- Vyčištěná DNA je připravena ke klonování nebo sekvenování
SigmaSpin® Kolonky a destičky pro čištění sekvenační reakce
- SigmaSpin® Kolonky pro čištění po reakci jsou ideální pro aplikace s nižší výkonností a poskytují rychlou, jednoduchou a vysoce účinnou metodu pro odstranění neinkorporovaných barviv, přebytečných solí a dalších rušivých složek reakce.
- Tabulky SigmaSpin™ 96-Well Post-Reaction Clean-Up poskytují rychlou, jednoduchou a vysoce účinnou metodu odstraňování neinkorporovaných barviv, přebytečných solí a dalších rušivých složek reakce.
Montážní a multiscreenové® desky pro čištění sekvenační reakce
Produkty Montage a MultiScreen® Sequencing Reaction Cleanup obsahují patentovanou velikostně vylučovací membránu, která poskytuje vysoce přečištěné produkty sekvenační reakce. Destičky jsou k dispozici ve formátech 96 a 384 jamek, řídí se protokolem řízeným vakuem a jsou kompatibilní s automatizací.
- 10minutový protokol řízený vakuem
- Kompatibilní s různými šablonami
- Optimalizované pro použití s chemickými látkami BigDye™
Související zdroje produktů
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.