Jednotlivé klony RNAi
MISSION® shKlony RNA pro optimální vyřazení genů
Dlouhodobé a stabilní umlčování genů odlišuje konstrukty krátké vlásenkové RNA (shRNA) od ostatních nástrojů RNAi a CRISPR a může nabídnout výrazné výhody oproti experimentům s knockoutovanými geny. Společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ve spolupráci s vědci z konsorcia RNAi (TRC) Broad Institute vytvořila nejkomplexnější a nejověřenější řadu vektorů a klonů pro vaše experimenty s RNAi. Využijte naše prvotřídní odborné znalosti v oblasti vysoce výkonné výroby lentivirů a služeb purifikace DNA, které vám mohou ušetřit čas a zdroje. Flexibilní nabídka přizpůsobení zajišťuje splnění všech vašich experimentálních potřeb a nabízí bezkonkurenční pokrytí genů.
S více než 350 lety technického vedení přicházejí produkty Sigma-Aldrich® Advanced Genomics s odbornými znalostmi, které sahají za hranice laboratorního stolu - od objevů až po terapeutický dopad.
Přečtěte si více informací o
Products
Expert Gene Knockdown You Can Count On
Jako výhradní poskytovatel důvěryhodného TRC1.5 a TRC2 kolekcí, naše komplexní nabídka produktů shRNA MISSION® obsahuje téměř 200 000 předklonovaných konstruktů shRNA zaměřených na více než 20 000 lidských a myších genů. Snadno vyhledávejte podle genu, který vás zajímá, zobrazte si validační data a objednejte si je několika jednoduchými kliknutími. Klony shRNA jsou k dispozici ve formě lentivirové, plazmidové DNA nebo bakteriální zásoby.
Každý gen je zastoupen více vektorovými konstrukty zaměřenými na různé oblasti genové sekvence. Každá shRNA je klonována do pLKO.1 lentivirový vektor a je sekvenčně ověřen, aby byla zajištěna shoda s cílovým genem. Společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics nabízí nejdůvěryhodnější a nejkomplexnější portfolio pro screening shRNA i pro ty nejobtížnější cíle a buněčné linie.
RNAi Screening pro celogenomové vyřazení
Funkční genomické screeny jsou nedílnou součástí objevitelského výzkumu a umožňují vědcům odhalit mechanismy, které stojí v pozadí biologických systémů, drah a nemocí. Efektivní zkoumání těchto složitých sítí molekulárních interakcí vyžaduje knihovny shRNA, které poskytují spolehlivé, účinné a dlouhodobé knockdown. Potřebujete více informací o souborech genových rodin nebo knihovnách? Kontakt.
shRNA VEKTORY & KONTROLY
Optimalizované návrhy experimentů začínají správným vektorem a kontrolami. Nakupujte naši komplexní nabídku možností vektorů a pozitivních a negativních kontrol pro TRC1.5 a TRC2, které jsou k dispozici v plazmidové DNA nebo lentivirových transdukčních částicích. Zjistěte více o kontrolách MISSION® shRNA. Zjistěte více o vektorech MISSION®.
Klonování na zakázku
Ať už potřebujete vektor s fluoroforovou značkou, alternativními promotory nebo vyššími titry virů, naše kolekce vám nabízí řešení. Naše primární páteře jsou TRC navržené pLKO.1-puro a TRC2-pLKO.5-.puro vektory. Tyto vektory lze přizpůsobit vašim potřebám pro jakýkoli experiment.
Máte vlastní projekt, který chcete prodiskutovat? Spojte se s odborníkem na pokročilou genomiku společnosti Sigma-Aldrich®.
MISSION® <.span class="h2-lowercase">shRNA Knockdown Guarantee
Sigma-Aldrich® shRNA zaručuje, že po zakoupení definovaného množství sady lentivirových klonů na stránce produktu shRNA pro váš gen zájmu (toto množství se liší, ale obvykle je to 5 klonů) by alespoň jeden z těchto lentivirových klonů pro daný gen měl přinést větší než 70% knockdown.
Tato záruka se nevztahuje na přechodné transfekce DNA. Pro uplatnění této záruky jsou nutné vhodné kontroly a podmínky spolu s podpůrnými údaji prokazujícími neúčinné knock-down. Vhodné podpůrné údaje by měly zahrnovat údaje o kvantitativním umlčování založeném na PCR, porovnání hladin cílové mRNA vhodné pozitivní kontrolní shRNA s vhodnou negativní kontrolní shRNA, které prokazují knockdown cílové mRNA větší nebo roven 70 %. Vzhledem k variabilitě protilátek a poločasů rozpadu proteinů nemůžeme akceptovat metody detekce založené na proteinech. V případě, že pro daný cílový gen již není k dispozici žádná shRNA nebo všechny shRNA nedokážou srazit cílový gen o 70 % nebo více, vrátíme cenu za množství sady klonů.
Jsme tu, abychom vám pomohli
Přijďte se podívat, co se děje.Ať už potřebujete pomoc s návrhem experimentu, potřebujete vlastní vektor, vysoký titr viru, potřebujete pomoc s řešením problémů nebo prostě chcete lépe porozumět tomu, jak můžete použít umlčování genů shRNA ve svém výzkumu, společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je zde, aby vám pomohla. Spojte se s odborníkem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics
Související zdroje produktů
- Getting Started with MISSION® shRNA
Gene silencing and knockdown using RNA interference is becoming routine. The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
- MISSION shRNA Library: Next Generation RNA Interference
Work and refinement of the RNAi technology has exploded in recent years. We now know the basic mechanism of the endogenous RNAi pathway, that the pathway is present in most eukaryotes,3 and how cellular machinery can be harnessed to silence gene expression.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Protokol transdukce lentivirem
Podrobný postup, jak provést transdukci lentivirových částic MISSION shRNA za účelem dosažení stabilního dlouhodobého umlčení a fenotypové změny.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.