Merck
27238
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial
description
silanized
feature
closure type screw top vial
deactivation Silanized
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
General description
Cap not included.
Features and Benefits
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)